Fortfahren mit
EHU158481
MISSION® esiRNA
targeting human CHEK2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CAGTCCTCTCACTCCAGCTCTGGGACACTGAGCTCCTTAGAGACAGTGTCCACTCAGGAACTCTATTCTATTCCTGAGGACCAAGAACCTGAGGACCAAGAACCTGAGGAGCCTACCCCTGCCCCCTGGGCTCGATTATGGGCCCTTCAGGATGGATTTGCCAATCTTGAATGTGTGAATGACAACTACTGGTTTGGGAGGGACAAAAGCTGTGAATATTGCTTTGATGAACCACTGCTGAAAAGAACAGATAAATACCGAACATACAGCAAGAAACACTTTCGGATTTTCAGGGAAGTGGGTCCTAAAAACTCTTACATTGCATACATAGAAGATCACAGTGGCAATGGAACCTTTGTAAATACAGAGCTTGTAGGGAAAGGAAAACGCCGTCCTTTGAAT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CHEK2(11200)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU135021EHU125711EHU136231
description
targeting human CHEK2
description
targeting human HNRNPUL1
description
targeting human IFT27
description
targeting human SCN11A
Ensembl | human accession no.
ENSG00000183765
Ensembl | human accession no.
ENSG00000105323
Ensembl | human accession no.
ENSG00000100360
Ensembl | human accession no.
ENSG00000168356
Gene Information
human ... CHEK2(11200)
Gene Information
human ... HNRNPUL1(11100)
Gene Information
human ... IFT27(11020), RABL4(11020)
Gene Information
human ... SCN11A(11280)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CAGTCCTCTCACTCCAGCTCTGGGACACTGAGCTCCTTAGAGACAGTGTCCACTCAGGAACTCTATTCTATTCCTGAGGACCAAGAACCTGAGGACCAAGAACCTGAGGAGCCTACCCCTGCCCCCTGGGCTCGATTATGGGCCCTTCAGGATGGATTTGCCAATCTTGAATGTGTGAATGACAACTACTGGTTTGGGAGGGACAAAAGCTGTGAATATTGCTTTGATGAACCACTGCTGAAAAGAACAGATAAATACCGAACATACAGCAAGAAACACTTTCGGATTTTCAGGGAAGTGGGTCCTAAAAACTCTTACATTGCATACATAGAAGATCACAGTGGCAATGGAACCTTTGTAAATACAGAGCTTGTAGGGAAAGGAAAACGCCGTCCTTTGAAT
esiRNA cDNA target sequence
TGGGTGGGCTGTTGATATTTCATCAAGATAAGCATTTCTTTCCTGAGTTCAGGTGACTGAGGAAGAGCCACAAAACAAAACACAACAAAACCAAACCACAGAATCATCTTTAACCCAACTTTTTATACGATGCCCCAGTTCCCCATAACTTTGCACACAAGCTTCTGTGTTCAGTTGAATTGTAACTGCTTTTTGTATTTGGAGAGAGTGACTATTGAACTTGAAACCTTTTATTCCGGGCGTCTTGGTAGTTTCTGGTGGGATTCAGTGGGTGAGAGGGAAGAAGGGGAGGTTGGGGGGCTCCTTCCCTTCAGAACTTGAAGTTTCTCCCACTGCCTCCTCTCCAGTGGTCTCCCAGGTGCCAGACCCAAAAGCTTTTCCTACAGTGATACCCTTTATTTTTACTTCCCCTTGACTCATATGTTTT
esiRNA cDNA target sequence
CAGACGAGCAGTGGACTCAGCTGAGGCCCGGGCATGGGCGCTGGGCCAGGGCCTGGAATGTTTTGAAACATCCGTGAAAGAGATGGAAAACTTCGAAGCCCCTTTCCACTGCCTTGCCAAGCAGTTCCACCAGCTGTACCGGGAGAAGGTGGAGGTTTTCCGGGCCCTGGCATGACGAGCTGGAGCAGATCGTGCTGCACAACCGGAGAAGACAGAA
esiRNA cDNA target sequence
ACGGCCTCTGAACAAATGTCAAGGTCTCGTGTTCGACATAGTCACAAGCCAGATCTTTGACATCATCATCATAAGTCTCATTATCCTAAACATGATTAGCATGATGGCTGAATCATACAACCAACCCAAAGCCATGAAATCCATCCTTGACCATCTCAACTGGGTCTTTGTGGTCATCTTTACGTTAGAATGTCTCATCAAAATCTTTGCTTTGAGGCAATACTACTTCACCAATGGCTGGAATTTATTTGACTGTGTGGTCGTGCTTCTTTCCATTGTTAGTACAATGATTTCTACCTTGGAAAATCAGGAGCACATTCCTTTCCCTCCGACGCTCTTCAGAATTGTCCGCTTGGCTCGGATTGGCCGAATCCTGAGGCTTGTCCGGGCTGCACGAGGAATCAGGACTCTCCTCTTTGCTCTGATGATGTCGCTTC
NCBI accession no.
NM_001005735
NCBI accession no.
NM_007040
NCBI accession no.
NM_006860
NCBI accession no.
NM_014139
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)