EHU152401
MISSION® esiRNA
targeting human AC068399.9
Größe auswählen
€ 197,00
Größe auswählen
About This Item
€ 197,00
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCGGCTTACAGTTTCATTCCGTGACTAGCACTCCCCCACCTGCCCAGCAATTTATTCTTAAAAAGGTGGCTGGAGCTAAAGGCATAGTCAAGGTTAATGCTCCTTTTTCTTTATCCCAAATCAGATAGTGTTTAGGCTCTTTTTCATCAAATATAAAAATCCAGCCCAGTTCATGACTTGTTTGGCAGCAACCCTGAGACACTTTACAGCCCTAGGCCCTAAAAGGTCTAAAGGCCGTCTTATTCTCAATATACATTTTATTACCCAATCTGCTCCCGACATTAAATAAAACTCCAAAAACTGGAATCTGGCCCTCAAACCCCACAACAGGACTTAATTAACCTCACCTTCAAGGTGTGCAATAACAGAAAAAAGTTGCAATTCCTTGCCACCACTGTGAGACAAACCCCAGCCACATCTCCAGCACACAAGAACTTCCAAACGCCTGAACTGTAGCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)