Merck
EHU145921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NFIX
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGCTCTACAAGTCGCCTCAGTGCTCGAACCCCGGCCTGTGCGTCCAGCCACATCACATTGGAGTCACAATCAAAGAACTGGATCTTTATCTGGCTTACTTTGTCCACACTCCGGAATCCGGACAATCAGATAGTTCAAACCAGCAAGGAGATGCGGACATCAAACCACTGCCCAACGGGCACTTAAGTTTCCAGGACTGTTTTGTGACTTCCGGGGTCTGGAATGTGACGGAGCTGGTGAGAGTATCACAGACTCCTGTTGCAACAGCATCAGGGCCCAACTTCTCCCTGGCGGACCTGGAGAGTCCCAGCTACTACAACATCAACCAGGTGACCCTGGGGCGGCGGTCCATCACCTCCCCTCCTTCCACCAGCACCACCAAGCGCCCCAAGTCCATCGATGACAGTGAGATGGAGAGCCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael Kleemann et al.
Scientific reports, 8(1), 9020-9020 (2018-06-15)
MicroRNAs (miRNAs) play an important role in the regulation of gene expression. The binding to target messenger RNAs (mRNAs) results in mRNA cleavage or inhibition of the translational machinery leading to decreased protein levels. Various signalling pathways, including apoptosis are