Merck
EHU139101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KRT80
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GACCTCGGGCATCTCTATGAGGAATATCAGGGCCGGCTGCAGGAGGAACTGCGCAAAGTGAGCCAGGAGCGGGGGCAGCTGGAGGCCAACCTGCTGCAGGTGCTGGAGAAGGTTGAGGAGTTTCGAATCAGGTATGAGGATGAGATCTCCAAGCGCACAGACATGGAGTTCACCTTTGTTCAGCTGAAGAAGGTAGCCTGCCCAGCCTGCCCCAGGGGCTCCTTCCTCATGGGCCCTGGGCCCTCTTTCCCTCCAGATATCCTACTCTCCTTTATGCCCAATCAAAGCCCTCAGAGGCTTAAGTCCCAGGACCAACAGACAGACAGGGAGATACCCCCATCCCCATCCAGCTCCTTTTTCGAGGCTCTGAGCCAGATCTCCTCTGGAATCACCCCCACTCTCACCCAGGAGGCAGCCCCCCAGCCCACTCCTGCCCTGGGACCCTCCATTCCCTCTCCCACCACTCACCACT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jiatian Lin et al.
Experimental and therapeutic medicine, 20(6), 176-176 (2020-10-27)
Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer in the world and its development is associated with oncogenic dysfunction. Therefore, the present study aimed to identify differentially expressed genes (DEGs) in CRC tissues and to determine the role of