Merck
EHU137331
MISSION® esiRNA
targeting human GMIP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATCTCACTGGGGAACGTGACCCTTGAGATGCTGGCTGGAGACCCTCTACTCTCAGAAGACCCAGAACCTGACAAGACCCCTACAGCCACTGTTACCAACGAAGCCAGCTGTTGGAGCGGCCCCTCCCCAGAGGGTCCTGTACCCCTCACAGGGGAGGAACTGGACTTGCGGCTCATTCGGACAAAGGGGGGTGTGGACGCAGCCCTGGAATATGCCAAGACCTGGAGCCGCTATGCCAAGGAACTGCTTGCCTGGACTGAAAAGAGAGCCAGCTATGAGCTGGAGTTTGCTAAGAGCACCATGAAGATCGCTGAAGCTGGCAAGGTGTCCATTCAACAGCAGAGCCACATGCCTCTGCAGTACATCTACACCCTGTTTCTGGAGCACGATCTCAGCCTGGGAACCCTGGCCATGGAGACAGTGGCCCAGCAGAAAAGAGACTACTACCAGCCCCTCGCCGCCAAACGGACTGAGATTGAGAAGTGGCGGAAGGAGTTCAAGGAGCAGTGGATGAAGGAGCAGAAGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
human ... GMIP(51291)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU061191EHU132221EHU007351
Ensembl | human accession no.
ENSG00000089639
Ensembl | human accession no.
ENSG00000100938
Ensembl | human accession no.
ENSG00000198183
Ensembl | human accession no.
ENSG00000048162
esiRNA cDNA target sequence
ATCTCACTGGGGAACGTGACCCTTGAGATGCTGGCTGGAGACCCTCTACTCTCAGAAGACCCAGAACCTGACAAGACCCCTACAGCCACTGTTACCAACGAAGCCAGCTGTTGGAGCGGCCCCTCCCCAGAGGGTCCTGTACCCCTCACAGGGGAGGAACTGGACTTGCGGCTCATTCGGACAAAGGGGGGTGTGGACGCAGCCCTGGAATATGCCAAGACCTGGAGCCGCTATGCCAAGGAACTGCTTGCCTGGACTGAAAAGAGAGCCAGCTATGAGCTGGAGTTTGCTAAGAGCACCATGAAGATCGCTGAAGCTGGCAAGGTGTCCATTCAACAGCAGAGCCACATGCCTCTGCAGTACATCTACACCCTGTTTCTGGAGCACGATCTCAGCCTGGGAACCCTGGCCATGGAGACAGTGGCCCAGCAGAAAAGAGACTACTACCAGCCCCTCGCCGCCAAACGGACTGAGATTGAGAAGTGGCGGAAGGAGTTCAAGGAGCAGTGGATGAAGGAGCAGAAGC
esiRNA cDNA target sequence
AGCTCATCGAGAGGGATGGCAAGAAGTACAAGCTCTTCTATGGAATGAGTTCTGAAATGGCCATGAAGAAGTATGCTGGGGGCGTGGCTGAGTACAGAGCCTCAGAGGGAAAGACAGTGGAAGTTCCTTTTAAAGGAGATGTGGAACATACCATCCGAGACATCCTAGGAGGGATCCGCTCTACGTGTACCTATGTGGGAGCAGCTAAGCTCAAAGAGTTGAGCAGGAGAACTACCTTCATCCGAGTCACCCAGCAGGTGAATCCAATCTTCAGTGAGGCGTGCTAGACCTGAGCAGTTCTACCCTCCCAAGGCACCAGTACTCTACCATGGGGCATCCCAAGTGGGGTCCTCACCCATCCCAGCTACTGCAGCTCTGTATTACTTTGTCATTTCCTGTTGTCTCACTCCTGAGGGCT
esiRNA cDNA target sequence
GATGGCCACCGTCTCTATGTCACCATCCCTCTCGGCATAAAGCTCCAAGTGAATACGCCCCTGGTCGGTGCAAGTCTGTTGAGGCTGGCTGTGAAGCTGGACATCACTGCAGAAATCTTAGCTGTGAGAGATAAGCAGGAGAGGATCCACCTGGTCCTTGGTGACTGCACCCATTCCCCTGGAAGCCTGCAAATTTCTCTGCTTGATGGACTTGGCCCCCTCCCCATTCAAGGTCTTCTGGACAGCCTCACAGGGATCTTGAATAAAGTCCTGCCTGAGTTGGTTCAGGGCAACGTGTGCCCTCTGGTCAATGAGGTTCTCAGAGGCTTGGACATCACCCTGGTGCATGACATTGTTAACATGCTGATCCACGGACTACAGTTTGTCATCAAGGTCTAAGCCTTCCAGGAAGGGGCTGGCCTCTGCTGAGCTGGGTCTTCCCCCAACAGAACT
esiRNA cDNA target sequence
GCTAAATCGGTACGGCAGAACCTGGCCGAGATGGGGTTGGCTGTGGACCCCAACAGGGCCCCTCCGTAAGAGAAAGGTGAAGGCCATGGAGGTGGACATAGAGGAGAGGCCTAAAGAGCTTGTACGGAAGCCCTATGTGCTGAATGACCTGGAGGCAGAAGCCAGCCTTCCAGAAAAGAAAGGAAATACTCTGTCTCGGGACCTCATTGACTATGTACGCTACATGGTAGAGAACCACGGGGAGGACTATAAGGCCATGGTGATGAGAAGAATTACTATCAAGATACCCCAAAACAGATTCGGAGTAAGATCAACGTCTATAAACGCTTTTACCCAGCAGAGTGGCAAGACTTCCTCGATTCTTTGCAGAAGAGGAAGATGGAGGTGGAGTGACTGGTTTACATCACAGCTGCCCCAGGCTGAGGCGTCCCCCGGACCAGTGAAGCTGGAGCCAGGGTGTAAGGCAAGGAGGTGCTGTGTGGCTCCAGAGGAGCTGGCCAGGTCCCATGGAATCAGAAGGTTACACCACGTGCACA
Gene Information
human ... GMIP(51291), GMIP(51291)
Gene Information
human ... GMPR2(51292), GMPR2(51292)
Gene Information
human ... BPIFA1(51297), PLUNC(51297)
Gene Information
human ... NOP16(51491), NOP16(51491)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_016573
NCBI accession no.
NM_001002000
NCBI accession no.
NM_016583
NCBI accession no.
NM_016391
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)