EHU135631
MISSION® esiRNA
targeting human IGLV4-3
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CACAGGTCTCTGTGCTCTGCCTGTGCTGACTCAGCCCCCGTCTGCATCTGCCTTGCTGGGAGCCTCGATCAAGCTCACCTGCACCCTAAGCAGTGAGCACAGCACCTACACCATCGAATGGTATCAACAGAGACCAGGGAGGTCCCCCCAGTATATAATGAAGGTTAAGAGTGATGGCAGCCACAGCAAGGGGGACGGGATCCCCGATCGCTTCATGGGCTCCAGTTCTGGGGCTGACCGCTACCTCACCTTCTCCAACCTCCAGTCTGACGAT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IGLV4-3(28786)