Merck
EHU135461
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human INSL3
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCAGTGGCTGTACCCAACAAGACCTGCTGACCCTCTGTCCCTACTGATTCCTCCTTGGGTGCAGCCTCAGAGTGGCCTGAGGCCCAGAGGGTCTGGTCTGGTGAGCTCCTGAGGCCACACAGCACCATAAAGTCTCGCATCTACAGGCCTTTGATTACCTCCTGGGATGGGTGCTCACTATCTACCCCAGACCAATGCCACCTGCAGCCTGTGGAGTCAACTGCAGAATAAATCACACCCTAGCCCTGGCTTGGAGGATCCCCGCTTTCACAGATGCTGGACACTGACAGCCAAATGTCCTCAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nina A Sibbesen et al.
Oncotarget, 6(24), 20555-20569 (2015-08-06)
Aberrant activation of Janus kinase-3 (Jak3) and its key down-stream effectors, Signal Transducer and Activator of Transcription-3 (STAT3) and STAT5, is a key feature of malignant transformation in cutaneous T-cell lymphoma (CTCL). However, it remains only partially understood how Jak3/STAT