Fortfahren mit
EHU135331
MISSION® esiRNA
targeting human CASS4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AATCTGCCTCTGAAGCTGGAGATACTAGCTGCAGAGCTCAGGGGAGCTGCTCCACATCACCGACATGAAGGGAACAGGCATCATGGACTGTGCGCCCAAGGCACTCCTGGCCAGGGCACTTTATGACAACTGCCCTGACTGCTCTGACGAGCTGGCTTTCAGCAGAGGGGACATCCTGACCATTCTGGAGCAACACGTGCCAGAAAGCGAGGGTTGGTGGAAGTGTTTGCTCCATGGGAGGCAAGGCCTGGCCCCTGCCAACCGCCTCCAAATCCTCACGGAGGTCGCTGCAGACAGGCCGTGCCCCCCATTCCTGAGAGGCCTGGAAGAAGCTCCTGCCAGCTCAGAGGAGACCTATCAGGTGCCCACTCTACCCCGCCCTCCCACTCCAGGCCCCGTTTATGAGCAGATGAGGAGTTGGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASS4(57091)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU077931EHU146111EHU015721
description
targeting human CASS4
description
targeting human CASC4
description
targeting human SEPSECS
description
targeting human MKL1
esiRNA cDNA target sequence
AATCTGCCTCTGAAGCTGGAGATACTAGCTGCAGAGCTCAGGGGAGCTGCTCCACATCACCGACATGAAGGGAACAGGCATCATGGACTGTGCGCCCAAGGCACTCCTGGCCAGGGCACTTTATGACAACTGCCCTGACTGCTCTGACGAGCTGGCTTTCAGCAGAGGGGACATCCTGACCATTCTGGAGCAACACGTGCCAGAAAGCGAGGGTTGGTGGAAGTGTTTGCTCCATGGGAGGCAAGGCCTGGCCCCTGCCAACCGCCTCCAAATCCTCACGGAGGTCGCTGCAGACAGGCCGTGCCCCCCATTCCTGAGAGGCCTGGAAGAAGCTCCTGCCAGCTCAGAGGAGACCTATCAGGTGCCCACTCTACCCCGCCCTCCCACTCCAGGCCCCGTTTATGAGCAGATGAGGAGTTGGG
esiRNA cDNA target sequence
TGCGCCCAGTCTACACACTAATTCTTGTTAGCCCAACAGCTGTTCTGTTCTATCTACCCCTCATTTCACGCTCAAGGAGTCATACCTAGAATAGTTACACACAAGAGGGAAACTGGAAGCCAAACACTGTACAGTATTGTGTAGAAAGTCACCTCCCTACTCCTTTTATTTTACATGAGTGCTGATGTGTTTTGGCAGATGAGCTTTCAGCTGAGGCCTGATGGAAATTGAGATAACCTGCAAAGACATAACAGTATTTATGAGTTATATCTTAGTTCTTGAAATTGTGGAATGCATGATTGACAATATATTTTTAATTTTTATTTTTTCAAGTAATACCAGTACTGTTTAACTATAGCCAGAACTGGCTAAAATTTTTATATTTTCAGAGTTGAAGTTGGTGAAGACATTCATGATTTAAACACCAGATCCTGAAAGGGGTT
esiRNA cDNA target sequence
CTCTTGGGTCCATGCAAACTGTGAGTGGCTATACTTTCAGAGGCTTTATGTCACATACAAATAATTACCCTTGTGCTTACCTCAATGCTGCATCAGCCATCGGAATGAAGATGCAGGATGTGGACCTGTTCATAAAGAGACTTGACAGGTGTTTAAAGGCAGTAAGAAAAGAACGAAGTAAAGAGAGTGATGACAATTATGACAAAACTGAAGATGTGGATATTGAAGAAATGGCTTTAAAACTAGATAATGTACTTCTTGACACATACCAGGATGCTTCTTCATGACATGCGAAGGGTTTCTTCTTGATCATTTGAAAGAAATGATAAGGCTGTAGTACAAGCAAGCAGTTTAAAGATAAGACTTGAGATTTTTGAATTGAGAATTTCATGGGAATATTCAGTCAAGGAGCAGACTTTGG
esiRNA cDNA target sequence
AGTGAGCGGAAGAATGTGCTACAGTTGAAACTCCAGCAGCGCCGGACCCGGGAAGAACTGGTGAGCCAAGGGATCATGCCGCCTTTGAAAAGTCCAGCCGCATTTCATGAGCAGAGAAGGAGCTTGGAGCGGGCCAGGACAGAGGACTATCTCAAACGGAAGATTCGTTCCCGGCCGGAGAGATCGGAGCTGGTCAGGATGCACATTTTGGAAGAGACCTCGGCTGAGCCATCCCTCCAGGCCAAGCAGCTGAAGCTGAAGAGAGCCAGACTAGCCGATGACCTCAATGAGAAGATTGCACAGAGGCCTGGCCCCATGGAGCTGGTGGAGAAGAACATCCTTCCTGTTGAGTCCAGCCTGAAGGAAGCCATCATTGTGGGCCAGGTGAACTATCCCAAAGTAGCAGACAGCTCTTCCTTCGATGAGG
Gene Information
human ... CASS4(57091)
Gene Information
human ... CASC4(113201)
Gene Information
human ... SEPSECS(51091)
Gene Information
human ... MKL1(57591)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000087589
Ensembl | human accession no.
ENSG00000166734
Ensembl | human accession no.
ENSG00000109618
Ensembl | human accession no.
ENSG00000196588
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)