Merck
EHU131961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ERAL1
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CGACAGTTCGGTGACTCCTTGCGTCCCCGCGGTGTCCATGAACAGAGATGAGCAGGATGTCCTCTTGGTCCATCACCCTGATATGCCTGAGAATTCCCGGGTCCTACGAGTGGTCCTCCTGGGAGCCCCGAATGCAGGGAAGTCAACACTCTCCAACCAGCTACTGGGCCGAAAGGTGTTCCCTGTTTCCAGGAAGGTGCATACTACTCGCTGCCAAGCTCTGGGGGTCATCACAGAGAAGGAGACCCAGGTGATTCTACTTGACACACCTGGCATTATCAGTCCTGGTAAACAGAAGAGGCATCACCTGGAGCTCTCTTTGTTGGAAGATCCATGGAAGAGCATGGAATCTGCTGATCTTGTTGTGGTTCTTGTGGATGTCTCAGACAAGTGGACACGGAACC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Karolina Szczepanowska et al.
The EMBO journal, 35(23), 2566-2583 (2016-11-01)
Despite being one of the most studied proteases in bacteria, very little is known about the role of ClpXP in mitochondria. We now present evidence that mammalian CLPP has an essential role in determining the rate of mitochondrial protein synthesis