Fortfahren mit
EHU129181
MISSION® esiRNA
targeting human SUMO2P1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGAAAAGCCCAAGGAAGGAGTCAAGACTGAGAACAACGATCATATTAATTTGAAGGTGGCGGGGCAGGATGGTTCTGTGGTGCAGTTTAAGATTAAGAGGCATACACCACTTAGTAAACTAATGAAAGCCTATTGTGAACGACAGGGATTGTCAATGAGGCAGATCAGATTCCGATTCGACGGGCAACCAGAAACAGACACACCTGCACAGTTGGAA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU158911EHU051341EHU106621
description
targeting human SUMO2P1
description
targeting human CRACR2B
description
targeting human SUMO3
description
targeting human SUMO1
esiRNA cDNA target sequence
AGAAAAGCCCAAGGAAGGAGTCAAGACTGAGAACAACGATCATATTAATTTGAAGGTGGCGGGGCAGGATGGTTCTGTGGTGCAGTTTAAGATTAAGAGGCATACACCACTTAGTAAACTAATGAAAGCCTATTGTGAACGACAGGGATTGTCAATGAGGCAGATCAGATTCCGATTCGACGGGCAACCAGAAACAGACACACCTGCACAGTTGGAA
esiRNA cDNA target sequence
AGGAAGGCTCTGACAACAGCCCGCCTGCCTGGGCCCACCTGCTGCTGCTGCTGTTGCTGGGCTCGGCCCCCCAGACGCGGCTCTGGCCACCTTCCCAGTGCCCGGTGACCAGCCCCGAGTGACTCACGGACCATGAGCTAGAAGCTGCCCTTGCAGGAGGCTTGTCATGGGTCGGGGGTGCCCACTCAGGATGCAGGCTCTCCCCAGTGGGCCCCAGGCTCGCCTGACTGAAGACATGAAGGACCTAGCCTAGGAGTGGTCAGGGTCCCGGGAGTGGCCAGGGTCCCGTGTGTGCCCTCTGCCAGTCTTCGCTCTGTCCCCGTTCAATCAACCCCATCTCAGTTCAGCAGAAAACCCCCT
esiRNA cDNA target sequence
GCATTGCTGTTGAATGGTGAGCACGTGACCATGCCGACCACAAAGGTGTCTGCGGAAACTCGAGGACATTCACCACGATGATTTTCCTCTCTTTGATGTACTTCAAGTGCAACTCAAAACTATATCTGCAGGGATGAATCTGTAACTTAAATTGGGCCAATCAGAATTGTTATCTTTGTTCAGGTAAAATGAGTTGCAAGATATTGTGGGTACTTTTGTGTGCTCATTTGTGTTTTCCCCCCCTCCTACAACATTTTTTTAACCCCAAAATTATAGCCTGAATGTTCGCTTTTAGTCTGGCCAGGGATCTGACTCCTGAGTTGGTTGCCTCTCCCCTGCTCACTCCAGTCACATAGAGAATTGGTGTTTCCCGCAGTGGGGATGCAGCTGTTGGACAGGTA
esiRNA cDNA target sequence
TCAAAGACAGGGTGTTCCAATGAATTCACTCAGGTTTCTCTTTGAGGGTCAGAGAATTGCTGATAATCATACTCCAAAAGAACTGGGAATGGAGGAAGAAGATGTGATTGAAGTTTATCAGGAACAAACGGGGGGTCATTCAACAGTTTAGATATTCTTTTTATTTTTTTTCTTTTCCCTCAATCCTTTTTTATTTTTAAAAATAGTTCTTTTGTAATGTGGTGTTCAAAACGGAATTGAAAACTGGCACCCCATCTCTTTGAAACATCTGGTAATTTGAATTCTAGTGCTCATTATTCATTATTGTTTGTTTTCATTGTGCTGATTTTTGGTGATCAAGCCTCAGTCCCCTTCATATTACCCTCTCCTTTTTAAAAATTACGTGTGCACAGAGAGGTCACCTTTTTCAGGACATTGCATTTTCAGGC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... SUMO2P1(6613), SUMO4(387082)
Gene Information
human ... CRACR2B(283229), EFCAB4A(283229)
Gene Information
human ... SUMO3(6612)
Gene Information
human ... SUMO1(7341)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000177688
Ensembl | human accession no.
ENSG00000177685
Ensembl | human accession no.
ENSG00000184900
Ensembl | human accession no.
ENSG00000116030
NCBI accession no.
NM_001002255
NCBI accession no.
NM_173584
NCBI accession no.
NM_006936
NCBI accession no.
NM_003352
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)