Merck
EHU109151
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DNAJB1
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GAGACCCTCATGCCATGTTTGCTGAGTTCTTCGGTGGCAGAAATCCCTTTGACACCTTTTTTGGGCAGCGGAACGGGGAGGAAGGCATGGACATTGATGACCCATTCTCTGGCTTCCCTATGGGCATGGGTGGCTTCACCAACGTGAACTTTGGCCGCTCCCGCTCTGCCCAAGAGCCCGCCCGAAAGAAGCAAGATCCCCCAGTCACCCACGACCTTCGAGTCTCCCTTGAAGAGATCTACAGCGGCTGTACCAAGAAGATGAAAATCTCCCACAAGCGGCTAAACCCCGACGGAAAGAGCATTCGAAACGAAGACAAAATATTGACCATCGAAGTGAAGAAGGGGTGGAAAGAAGGAACCAAAATCACTTTCCCCAAGGAAGGAGACCAGACCTCCAACAACATTCCAGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sei-Kyoung Park et al.
PLoS genetics, 13(5), e1006805-e1006805 (2017-05-23)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a devastating neurodegenerative disease characterized by selective loss of motor neurons with inclusions frequently containing the RNA/DNA binding protein TDP-43. Using a yeast model of ALS exhibiting TDP-43 dependent toxicity, we now show that TDP-43
Jyoti Batra et al.
Scientific reports, 6, 19063-19063 (2016-01-12)
A unique feature of influenza A virus (IAV) life cycle is replication of the viral genome in the host cell nucleus. The nuclear import of IAV genome is an indispensable step in establishing virus infection. IAV nucleoprotein (NP) is known