Merck
EHU093011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TPX2
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCCACCAAAGAAGATGAGGAAGAGGACGAACCGGTAGTGATAAAAGCTCAACCTGTGCCACATTATGGGGTGCCTTTTAAGCCCCAAATCCCAGAGGCAAGAACTGTGGAAATATGCCCTTTCTCGTTTGATTCTCGAGACAAAGAACGTCAGTTACAGAAGGAGAAGAAAATAAAAGAACTGCAGAAAGGGGAGGTGCCCAAGTTCAAGGCACTTCCCTTGCCTCATTTTGACACCATTAACCTGCCAGAGAAGAAGGTAAAGAATGTGACCCAGATTGAACCTTTCTGCTTGGAGACTGACAGAAGAGGTGCTCTGAAGGCACAGACTTGGAAGCACCAGCTGGAAGAAGAACTGAGACAGCAGAAAGAAGCAGCTTGTTTCAAGGCTCGTCCAAACACCGTCATCTCTCAGGAGCCCTTTG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qingquan Liu et al.
Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology, 45(8), 906-918 (2014-09-30)
Targeting protein for Xenopus kinesin-like protein 2 (TPX2) is a microtubule-associated protein that impacts spindle assembly in human cells. Several studies have shown that the overexpression of TPX2 is correlated with multiple tumor types. However, the role of TPX2 in
Tomohiro Miwa et al.
Cancer medicine, 4(7), 1091-1100 (2015-04-29)
The targeting protein for Xklp2 (TPX2) is a microtubule- and, cell cycle-associated protein who's overexpression has been reported in various malignancies. In this study, we verified the overexpression of TPX2 in both surgically resected specimens of pancreatic cancer and multiple
Yong Yang et al.
Asian Pacific journal of tropical medicine, 8(12), 1064-1070 (2015-12-27)
To investigate the expression of targeting protein for Xenopus kinesin-like protein 2 (TPX2) in breast cancer tissue and to explore its role in proliferation, migration and invasion of breast cancer cells. The mRNA and protein expressions of TPX2 in breast
Yuqi Huang et al.
International journal of molecular sciences, 15(10), 18148-18161 (2014-10-11)
Targeting protein for Xenopus kinesin-like protein 2 (TPX2), a microtubule-associated protein, impacts spindle assembly in human cells. Several studies have demonstrated that TPX2 is overexpressed in different types of human cancers and promotes tumor growth and metastasis. In this study
Helen Chen et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(14), 2248-2261 (2014-05-31)
Construction of a mitotic spindle requires biochemical pathways to assemble spindle microtubules and structural proteins to organize these microtubules into a bipolar array. Through a complex with dynein, the receptor for hyaluronan-mediated motility (RHAMM) cross-links mitotic microtubules to provide structural