EHU084011
MISSION® esiRNA
targeting human SEC16B, RP4-798P15.3
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GAGACTGGAGGCCTCACTTGGCTGTGATTCTGTCGAATCAGGCTGGGGACCCAGAGCTGTATCAGCGTGCGATTGTTGCCATTGGGGACACCCTGGCTGGGAAGGGGCTTGTGGAGGCAGCTCACTTCTGCTATCTCATGGCTCACGTGCCCTTTGGCCACTACACCGTGAAGACAGACCATCTGGTCTTGCTGGGCAGCAGCCACAGTCAAGAGTTTTTGAAATTTGCAACAACTGAGGCAATCCAGAGGACGGAAATCTTCGAGTACTGTCAGATGCTGGGCCGCCCCAAATCCTTCATCCCTTCTTTCCAGGTGTATAAGCTCCTTTATGCTTCCCGTCTGGCAGATTATGGCCTCGTGTCCCAGGCTTTGCATTACTGCGAAGCCATTGGTGCAGCTGTCTTGAGCCAGGGAGAGAGCAGTCACCCTGTGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SEC16B(111240474) , SEC16B(89866)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)