Fortfahren mit
EHU080701
MISSION® esiRNA
targeting human KARS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGAAACAAGGTATCGCCAGAGATACTTGGACTTGATCCTGAATGACTTTGTGAGGCAGAAATTTATCATCCGCTCTAAGATCATCACATATATAAGAAGTTTCTTAGATGAGCTGGGATTCCTAGAGATTGAAACTCCCATGATGAACATCATCCCAGGGGGAGCCGTGGCCAAGCCTTTCATCACTTATCACAACGAGCTGGACATGAACTTATATATGAGAATTGCTCCAGAACTCTATCATAAGATGCTTGTGGTTGGTGGCATCGACCGGGTTTATGAAATTGGACGCCAGTTCCGGAATGAGGGGATTGATTTGACGCACAATCCTGAGTTCACCACCTGTGAGTTCTACATGGCCTATGCAGACTATCACGATCTCATGGAAATCACGGAGAAGATGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KARS(3735)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU015191EHU048241EHU111281
Ensembl | human accession no.
ENSG00000065427
Ensembl | human accession no.
ENSG00000158445
Ensembl | human accession no.
ENSG00000135750
Ensembl | human accession no.
ENSG00000011201
esiRNA cDNA target sequence
GGAAACAAGGTATCGCCAGAGATACTTGGACTTGATCCTGAATGACTTTGTGAGGCAGAAATTTATCATCCGCTCTAAGATCATCACATATATAAGAAGTTTCTTAGATGAGCTGGGATTCCTAGAGATTGAAACTCCCATGATGAACATCATCCCAGGGGGAGCCGTGGCCAAGCCTTTCATCACTTATCACAACGAGCTGGACATGAACTTATATATGAGAATTGCTCCAGAACTCTATCATAAGATGCTTGTGGTTGGTGGCATCGACCGGGTTTATGAAATTGGACGCCAGTTCCGGAATGAGGGGATTGATTTGACGCACAATCCTGAGTTCACCACCTGTGAGTTCTACATGGCCTATGCAGACTATCACGATCTCATGGAAATCACGGAGAAGATGG
esiRNA cDNA target sequence
AGGAATGGCAGCATCGTATCCATGAACATGAAGGATGCTTTTGCCCGGAGCATTGAGATGATGGACATTGTGGTTGAGAAAAATGGGGAGAATATGGGTAAGAAAGACAAAGTACAAGATAACCACTTGTCTCCTAACAAATGGAAATGGACAAAGAGGACACTGTCTGAAACCAGCTCAAGTAAGTCCTTTGAAACCAAGGAACAGGGATCCCCTGAAAAAGCCAGATCGTCTTCTAGTCCTCAGCACCTGAACGTTCAGCAGTTGGAAGACATGTACAATAAGATGGCCAAGACCCAATCCCAACCCATCCTCAATACCAAGGAGTCAGCAGCACAGAGCAAACCAAAGGAAGAACTTGAAATGGAGAGTATCCCCAGCCCCGTAGCCCCTCTGCCCACTCGCACAGAAGGGGTCATTGACATGC
esiRNA cDNA target sequence
GGGATCACGTGTTACCTGCTACTTGGCCTTATTGCCATGTTGGTAGTTCTGGAAACCTTCTGTGAACTCCATGAGCTGAAAAAATTCAGAAAAATGTTCTATGTGAAGAAGGACAAGGACGAGGATCAGGTGCACATCATAGAGCATGACCAACTGTCCTTCTCCTCGATCACAGACCAGGCAGCTGGCATGAAAGAGGACCAGAAGCAAAATGAGCCTTTTGTGGCCACCCAGTCATCTGCCTGCGTGGATGGCCCTGCAAACCATTGAGCGTAGGATTTGTTGCATTATGCTAGAGCACCAGGGTCAGGGTGCAAGGAAGAGGCTTAAGTATGTTCATTTTTATCAGAATGCAAAAGCGAAAATTATGTCACTTTAAGAAATAGCTACTGTTTGCAATGTCTTATTAAAAAACAACAAAAAAAGACAAATGGAACAAAGAAGCTGTGACCCCA
esiRNA cDNA target sequence
GCCAAGGCCAATCTCTATCAGCCCATGACTGGGTTTCAAGTGACTTGGGCTGAGGTCACTACGGAAAGCAGACAGAACAGCCTACCCAACAGCATTATTTCACAGTCCCAGATCCTGCCTTCCGATCATTATGTCCTAACAGTGCCCAATCTGAGACCATCTACTCTTTACCGACTGGAAGTGCAAGTGCTGACCCCAGGAGGGGAGGGGCCGGCCACCATCAAGACGTTCCGGACGCCGGAGCTCCCACCCTCTTCAGCACACAGATCTCATCTTAAGCATCGTCATCCACATCATTACAAGCCTTCTCCAGAAAGATACTAAACTGTTCAAAAAGATTTTGTGAAATTGCACAGATGTGTAAGCTTGTTGAACTTCGGCCACGAGACATGCACACTTCCA
Gene Information
human ... KARS(3735), KARS(3735)
Gene Information
human ... KCNB1(3745), KCNB1(3745)
Gene Information
human ... KCNK1(3775), KCNK1(3775)
Gene Information
human ... ANOS1(3730), KAL1(3730)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_005548
NCBI accession no.
NM_004975
NCBI accession no.
NM_002245
NCBI accession no.
NM_000216
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seo Hee Nam et al.
Oncotarget, 6(25), 21655-21674 (2015-06-20)
The adhesion properties of cells are involved in tumor metastasis. Although KRS at the plasma membrane is shown important for cancer metastasis, additionally to canonical roles of cytosolic KRS in protein translation, how KRS and its downstream effectors promote the
Seo Hee Nam et al.
The Journal of clinical investigation, 128(11), 5034-5055 (2018-09-07)
Lysyl-tRNA synthetase (KRS) functions canonically in cytosolic translational processes. However, KRS is highly expressed in colon cancer, and localizes to distinct cellular compartments upon phosphorylations (i.e., the plasma membranes after T52 phosphorylation and the nucleus after S207 phosphorylation), leading to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU080701-20UG04061828631322
EHU080701-50UG04061828403967