Merck
EHU080331
MISSION® esiRNA
targeting human DENND1A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCTGACCCAGGAGTGTCTGTCCATCTCAGCGTGCATTCTTATTTTACTGTGCCTGATACCAGAGAACTTCCCAGCATACCTGAGAATAGAAATCTGACAGAATATTTTGTGGCTGTGGATGTTAACAACATGTTGCATCTGTACGCCAGTATGCTGTACGAACGCCGGATACTCATCATTTGCAGCAAACTCAGCACTCTGACTGCCTGCATCCACGGGTCTGCGGCGATGCTCTACCCCATGTACTGGCAGCACGTGTACATCCCCGTGCTGCCGCCGCATCTGCTGGACTACTGCTGTGCTCCCATGCCCTACCTCATAGGAATCCATTTAAGTTTAATGGAGAAAGTCAGAAACATGGCCCTGGATGATGTCGTGATCCTGAATGTGGACACCAACACCCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DENND1A(57706)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU039041EHU037981EHU160491
esiRNA cDNA target sequence
CCTGACCCAGGAGTGTCTGTCCATCTCAGCGTGCATTCTTATTTTACTGTGCCTGATACCAGAGAACTTCCCAGCATACCTGAGAATAGAAATCTGACAGAATATTTTGTGGCTGTGGATGTTAACAACATGTTGCATCTGTACGCCAGTATGCTGTACGAACGCCGGATACTCATCATTTGCAGCAAACTCAGCACTCTGACTGCCTGCATCCACGGGTCTGCGGCGATGCTCTACCCCATGTACTGGCAGCACGTGTACATCCCCGTGCTGCCGCCGCATCTGCTGGACTACTGCTGTGCTCCCATGCCCTACCTCATAGGAATCCATTTAAGTTTAATGGAGAAAGTCAGAAACATGGCCCTGGATGATGTCGTGATCCTGAATGTGGACACCAACACCCT
esiRNA cDNA target sequence
GTGATCGAGGACTGGGTGTTCAGGGTCCCCCATGTGGCCATATTCCTGAGTGTGGTCATTTGCAAGGGCTTTCTCATCCTGTGCTCGTCTCTTGATCTGACTACCCTGGTCCCTGAGCGTCAAGTGGACCAGGGCAGGGGTTTTGAGAGCATCCTGGATGTCCTCTCTGTCATGTACATCAACGCCCAGCTGCCTCGGGAGCAGCGGCACCGCTGGTGCCTGCTCTTTTCGTCTGAGCTCCATGGACACAGCTTCTCCCAGCTCTGTGGCCACATCACTCACCGGGGACCCTGTGTGGCTGTCCTCGAGGACCATGACAAGCATGTGTTCGGTGGGTTTGCCTCTTGCTCTTGGGAGGTGAAGCCTCAGTTTCAAGGGGACAACAGATGCTTCCTGTTCTCCATCTGC
esiRNA cDNA target sequence
TCAGATCCGGGAAGTTTTTGCAAATCGTTTCACTCAGATGTTTGCAGATTATGAGGTGTTTGTCATCCAACCCAGCCAGGATAAGGAATCCTGGTTTACCAACAGGGAGCAAATGCAAAACTTTGATAAAGCATCTTTTCTGTCAGATCAGCCTGAGCCCTACCTGCCCTTCCTCTCAAGATTCCTGGAGACCCAGATGTTTGCATCTTTCATTGACAACAAAATAATGTGTCATGATGATGATGATAAAGACCCTGTACTCCGGGTATTTGATTCCCGAGTTGACAAGATCAGGCTGTTGAATGTTCGGACACCTACTCTCCGTACATCCATGTACCAGAAGTGTACCACTGTGGATGAAGCAGAGAAAGCAATTGAGCTGCGTCTGGCAAAAATTGACCATACTGCAATTCACCCACATTTACTTGACATGAAGATTGGACAAGGGAAATATGAGCCGGGCTTCTT
esiRNA cDNA target sequence
TGGTTCCCTGCACTGGTACTAACAGCTTTGGTAGCCCTGCTGCGCAAACCTGCTTAAATGAATATCATCTTTTTTTCCTACTGACTGGAGCATTTATGGGCTATAGCTATAGCCTCCTGTATTTTGTTAACAACATGAACTATCTTCCATTTCCCATCATACAGCAATACAAGTTCTTGCGTTTTAGGAGATCTCTGCTCTTATTAGTTAAACACAGTTGTGTGGAATCACTGTTCCTGGTTAGAAATTTCTGCATTTTATATTATTTTCTTGGCTATATTCCCAAAGCTTGGATTAGCACTGCTATGAACCTTCACATAGATGAGCAGGTTCATAGGCCACTTGACACAGTGAGTGGCCTCTTAAATCTCTCGTTACTCTACCATGTCTGGCTGTGTGGTGTCT
Gene Information
human ... DENND1A(57706), DENND1A(57706)
Gene Information
human ... TLDC1(57707), KIAA1609(57707)
Gene Information
human ... DENND5A(23258), DENND5A(23258)
Gene Information
human ... NDC1(55706), TMEM48(55706)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000119522
Ensembl | human accession no.
ENSG00000140950
Ensembl | human accession no.
ENSG00000184014
Ensembl | human accession no.
ENSG00000058804
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_020946
NCBI accession no.
NM_020947
NCBI accession no.
NM_015213
NCBI accession no.
NM_018087
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU080331-20UG04061828631049
EHU080331-50UG04061828403646