Merck
EHU079331
MISSION® esiRNA
targeting human NCOA3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTAGTGTCACCAGCCCCTCTGGAGTCTCCTCCTCTACATCTGGAGGAGTATCCTCTACATCCAATATGCATGGGTCACTGTTACAAGAGAAGCACCGGATTTTGCACAAGTTGCTGCAGAATGGGAATTCACCAGCTGAGGTAGCCAAGATTACTGCAGAAGCCACTGGGAAAGACACCAGCAGTATAACTTCTTGTGGGGACGGAAATGTTGTCAAGCAGGAGCAGCTAAGTCCTAAGAAGAAGGAGAATAATGCACTTCTTAGATACCTGCTGGACAGGGATGATCCTAGTGATGCACTCTCTAAAGAACTACAGCCCCAAGTGGAAGGAGTGGATAATAAAATGAGTCAGTGCACCAGCTCCACCATTCCTAGCTCAAGTCAAGAGAAAGACCCTAAAATTAAGACAGAGACAAGTGAAGAGGGATCTGGAGACTTGGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NCOA3(8202)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU074601EHU133271EHU081831
Ensembl | human accession no.
ENSG00000124151
Ensembl | human accession no.
ENSG00000124160
Ensembl | human accession no.
ENSG00000138293
Ensembl | human accession no.
ENSG00000084676
esiRNA cDNA target sequence
TTAGTGTCACCAGCCCCTCTGGAGTCTCCTCCTCTACATCTGGAGGAGTATCCTCTACATCCAATATGCATGGGTCACTGTTACAAGAGAAGCACCGGATTTTGCACAAGTTGCTGCAGAATGGGAATTCACCAGCTGAGGTAGCCAAGATTACTGCAGAAGCCACTGGGAAAGACACCAGCAGTATAACTTCTTGTGGGGACGGAAATGTTGTCAAGCAGGAGCAGCTAAGTCCTAAGAAGAAGGAGAATAATGCACTTCTTAGATACCTGCTGGACAGGGATGATCCTAGTGATGCACTCTCTAAAGAACTACAGCCCCAAGTGGAAGGAGTGGATAATAAAATGAGTCAGTGCACCAGCTCCACCATTCCTAGCTCAAGTCAAGAGAAAGACCCTAAAATTAAGACAGAGACAAGTGAAGAGGGATCTGGAGACTTGGA
esiRNA cDNA target sequence
GGGACGTGAGGGATCTTAGAGACTTTCGTGATCTAAGAGACTCTAGGGATTTTCGAGATCAGCGAGACCCCATGTACGACAGATACAGAGACATGAGAGACTCCCGAGATCCTATGTACAGGAGAGAAGGCTCTTATGACCGATACCTACGAATGGATGACTATTGCAGGAGAAAGGATGACTCTTATTTTGACCGTTACAGAGATAGCTTTGATGGACGGGGCCCTCCAGGCCCAGAAAGTCAGTCTCGTGCAAAAGAGCGTTTGAAACGTGAGGAACGGCGTAGAGAAGAGCTTTATCGTCAATATTTTGAGGAAATCCAGAGACGCTTTGATGCCGAAAGGCCCGTTGATTGTTCTGTGATTGTGGTCAACAAACAGACAAAAGACTATGCTGAGTCTGTGGGGC
esiRNA cDNA target sequence
GAGCAGCCTTTCTGCTGATTATCACACATCATGAGCTGAGTGACTGCAGCTTGCCAAATCTTTGTGTTTCTGGGTCTGACCAATTAGCTTAGTTCTTCTCCTGCCTAATTTTGAACTAGTAAAGCAAAGTGAGTCATCAGATTATGAGTTACTGTTTAAAAGAAAAATGCTGTTTATTCATGCTGAGGTGATTCAGTTCCCTCCTTCTTACAGAAGTATTTTAATTCACCCCACACTAGAAATGCAGCATCTTTGTGGACGTCTTTTTCACAAGCCTCCAAGGCTCCTTAGATTGGGTCGTTACTAAAAGTACATTAAAACACTCTTGTTTATCGAAGTATATTGATGTATTCTAAAGCTAGTAAACTTCCCTAACGTTTAATTGCCCTACAGATGCTTCTCTTGCTGTGGGT
esiRNA cDNA target sequence
CGAGTAAATCCCTCGGTCAATCCTAGTATCTCTCCAGCTCATGGTGTGGCTCGTTCATCCACATTGCCACCATCCAACAGCAACATGGTATCCACCAGAATAAACCGCCAGCAGAGCTCAGACCTTCATAGCAGCAGTCATAGTAATTCTAGCAACAGCCAAGGAAGTTTCGGATGCTCACCCGGAAGTCAGATTGTAGCCAATGTTGCCTTAAACCAAGGACAGGCCAGTTCACAGAGCAGTAATCCCTCTTTAAACCTCAATAATTCTCCTATGGAAGGTACAGGAATATCCCTAGCACAGTTCATGTCTCCAAGGAGACAGGTTACTTCTGGATTGGCAACAAGGCCCAGGATGCCAAACAATTCCTTTCCTCCTAATATTTCGACATTAAGCTCTCCCG
Gene Information
human ... NCOA3(8202), NCOA3(8202)
Gene Information
human ... NCOA5(57727), NCOA5(57727)
Gene Information
human ... NCOA4(8031), NCOA4(8031)
Gene Information
human ... NCOA1(8648), NCOA1(8648)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_006534
NCBI accession no.
NM_020967
NCBI accession no.
NM_001145260
NCBI accession no.
NM_003743
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vijay Kumar Eedunuri et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 29(8), 1170-1183 (2015-06-13)
The p160 family of steroid receptor coactivators (SRCs) are pleiotropic transcription factor coactivators and "master regulators" of gene expression that promote cancer cell proliferation, survival, metabolism, migration, invasion, and metastasis. Cancers with high p160 SRC expression exhibit poor clinical outcomes
Jing Shi et al.
Oncotarget, 6(16), 14344-14359 (2015-05-15)
Amplified in breast cancer 1 (AIB1) is a member of p160 steroid receptor coactivator (SRC) family that mediates the transcriptional activities of nuclear receptors and other transcription factors. It acts as a major oncogene in diverse cancers, whereas biological function
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU079331-20UG04061831363326
EHU079331-50UG04061828402748