Fortfahren mit
EHU075441
MISSION® esiRNA
targeting human CDH4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCATGGAGGTCTTCAGCATTGACTCCATGTCCGGCCGGATGTACGTCACAAGGCCCATGGACCGGGAGGAGCACGCCTCTTACCACCTCCGAGCCCACGCTGTGGACATGAATGGCAACAAGGTGGAGAACCCCATCGACCTGTACATCTACGTCATCGACATGAATGACAACCGCCCTGAGTTCATCAACCAGGTCTACAACGGCTCCGTGGACGAGGGCTCCAAGCCAGGCACCTACGTGATGACCGTCACGGCCAACGATGCTGACGACAGCACCACGGCCAACGGGATGGTGCGGTACCGGATCGTGACCCAGACCCCACAGAGCCCGTCCCAGAATATGTTCACCATCAACAGCGAGACTGGAGATATCGTCACAGTGGCGGCTGGCCTGGACCGAGAGAAAGTTCAGCAGTACACAGTCATCGTTCAGGCCACAGATATG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CDH4(1002)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB1355SAB2100388EMU053581
description
targeting human CDH4
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
affinity isolated antibody
description
targeting mouse Cdh4
Ensembl | human accession no.
ENSG00000179242
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
product line
MISSION®
product line
-
product line
-
product line
MISSION®
Gene Information
human ... CDH4(1002)
Gene Information
human ... CDH4(1002)
Gene Information
human ... CDH4(1002)
Gene Information
mouse ... CDH4(12561), Cdh4(12561)
esiRNA cDNA target sequence
CCATGGAGGTCTTCAGCATTGACTCCATGTCCGGCCGGATGTACGTCACAAGGCCCATGGACCGGGAGGAGCACGCCTCTTACCACCTCCGAGCCCACGCTGTGGACATGAATGGCAACAAGGTGGAGAACCCCATCGACCTGTACATCTACGTCATCGACATGAATGACAACCGCCCTGAGTTCATCAACCAGGTCTACAACGGCTCCGTGGACGAGGGCTCCAAGCCAGGCACCTACGTGATGACCGTCACGGCCAACGATGCTGACGACAGCACCACGGCCAACGGGATGGTGCGGTACCGGATCGTGACCCAGACCCCACAGAGCCCGTCCCAGAATATGTTCACCATCAACAGCGAGACTGGAGATATCGTCACAGTGGCGGCTGGCCTGGACCGAGAGAAAGTTCAGCAGTACACAGTCATCGTTCAGGCCACAGATATG
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
ACTCTATGTCTGGCCGGATGTATGTCACTCGGCCCATGGACCGGGAGGAAAGAGCCTCTTACCATCTCCGAGCCCACGCGGTGGATATGAACGGTAACAAGGTGGAGAATCCTATTGACCTGTACATCTACGTCATTGACATGAACGACAACCGTCCCGAGTTCATCAACCAGGTCTACAACGGCTCTGTGGATGAGGGCTCCAAGCCAGGTACATATGTGATGACCGTCACAGCCAACGATGCAGATGATAGCACCACAGCCAATGGCATGGTGAGGTACAGAATTGTCACCCAGACACCCCAGAGCCCATCCCAGAATATGTTCACCATCAACAGTGAAACAGGGGACATCGTGACCGTGGCAGCAGGCCTGGACAGAGAGAAAGTCCAGCAGTACACCGTCATCGTCCAGGCCACTGACATGGAAGGAAACCTTAATTATGGTCTCTCGAACACAGCCACTG
NCBI accession no.
NM_001794
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_009867
form
lyophilized powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)