Fortfahren mit
EHU075321
MISSION® esiRNA
targeting human PID1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TACCTGGGCAAAGTCTCCACCACTGGCATGCAGTTTTTGTCAGGCTGCACAGAAAAGCCAGTCATTGAGCTCTGGAAGAAGCACACGCTAGCCCGAGAGGATGTCTTTCCGGCCAATGCCCTCCTGGAAATCCGGCCATTCCAAGTTTGGCTCCATCATCTCGACCACAAAGGGGAGGCCACAGTGCACATGGATACCTTCCAGGTGGCCCGCATCGCCTACTGCACCGCCGACCACAACGTGAGCCCCAACATCTTCGCCTGGGTCTACAGGGAGATCAATGATGACCTGTCCTACCAGATGGACTGCCACGCCGTGGAGTGCGAGAGCAAGCTCGAGGCCAAGAAACTGGCCCACGCCATGATGGAGGCCTTCAGGAAGACTTTCCACAGTATGAAGAGCGACGGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU072551EHU096211EHU037721
description
targeting human PID1
description
targeting human C17ORF80
description
targeting human PHIP
description
targeting human WIPI1
Gene Information
human ... PID1(55022)
Gene Information
human ... C17ORF80(55028), C17orf80(55028)
Gene Information
human ... PHIP(55023)
Gene Information
human ... WIPI1(55062)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TACCTGGGCAAAGTCTCCACCACTGGCATGCAGTTTTTGTCAGGCTGCACAGAAAAGCCAGTCATTGAGCTCTGGAAGAAGCACACGCTAGCCCGAGAGGATGTCTTTCCGGCCAATGCCCTCCTGGAAATCCGGCCATTCCAAGTTTGGCTCCATCATCTCGACCACAAAGGGGAGGCCACAGTGCACATGGATACCTTCCAGGTGGCCCGCATCGCCTACTGCACCGCCGACCACAACGTGAGCCCCAACATCTTCGCCTGGGTCTACAGGGAGATCAATGATGACCTGTCCTACCAGATGGACTGCCACGCCGTGGAGTGCGAGAGCAAGCTCGAGGCCAAGAAACTGGCCCACGCCATGATGGAGGCCTTCAGGAAGACTTTCCACAGTATGAAGAGCGACGGG
esiRNA cDNA target sequence
AAGTTGGTGGTGGACAAACCAGAACAGACAGTGAAGACCTTTCCACTGCCAGCTGTTGGTTTGGAAAGAGCAGCTACTACAAAGGCAGATAAAGACATCAAGAATCCAATCCAACCATCCTTCAAAATGTTAAAAAATACTAAACCAATGACTACTTTCCAAGAAGAAACCAAGGCTCAGTTTTACGCATCAGAGAAAACCTCTCCTAAAAGAGAACTTGCCAAAGATTTGCCTAAATCAGGAGAAAGTCGATGTAATCCTTCAGAAGCTGGAGCGTCTTTACTGGTTGGCTCAATAGAACCTTCTTTGTCAAATCAAGATAGAAAATATTCCTCAACTCTACCTAATGATGTACAAACTACCTCTGGTGATCTCAAATTGGACAAAATTGATCCCCAAAGACAGGAAC
esiRNA cDNA target sequence
CGAAAAAGGAAGGACCATCAGCCTAGAAGAAGATTACGTAATAGAGCCCAGTCTTACGATATTCAAGCATGGAAGAAACAGTGTGAAGAATTGTTAAATCTCATATTTCAATGTGAAGATTCAGAGCCTTTCCGTCAGCCGGTAGATCTCCTTGAATATCCAGACTACAGAGACATCATTGACACTCCAATGGATTTTGCTACCGTTAGAGAAACTTTAGAGGCTGGGAATTATGAGTCACCAATGGAGTTATGTAAAGATGTCAGACTTATTTTCAGTAATTCCAAAGCATATACACCAAGCAAAAGATCAAGGATTTACAGCATGAGTTTGCGC
esiRNA cDNA target sequence
CCTCCTGGATATTCCTGCAAACCCAACAGGTCTATGTGCTCTCTCTATCAACCATTCCAATTCTTACCTGGCCTATCCTGGAAGCCTGACTTCAGGGGAGATTGTGCTTTATGATGGAAACTCCCTGAAAACAGTCTGCACTATTGCTGCCCATGAGGGAACACTAGCTGCCATCACCTTCAATGCCTCAGGCTCCAAACTAGCAAGTGCGTCTGAAAAAGGCACAGTCATCCGGGTGTTCTCTGTCCCTGATGGGCAAAAGCTCTATGAGTTCCGGAGAGGGATGAAAAGGTATGTGACAATCAGCTCTCTAGTGTTCAGTATGGATTCACAATTCCTCTGCGCCTCCAGTAACACCGAGACGGTACACATCTTCAAGCTGGAACAGGTCACCAACAGTCGACCAGAA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000153823
Ensembl | human accession no.
ENSG00000141219
Ensembl | human accession no.
ENSG00000146247
Ensembl | human accession no.
ENSG00000070540
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_017933
NCBI accession no.
NM_001100621
NCBI accession no.
NM_017934
NCBI accession no.
NM_017983
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)