Fortfahren mit
EHU066471
MISSION® esiRNA
targeting human KLHL38
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCTCCTCGTACTTGCAGAGCCAGTTGGCCCCCAGCAACTGCCTGGGTATGATCAGACTCTCAGAAATCTTAAGCTGCGAGACCCTCAAGAAGAAAGCCAGGGAGGTGGCACTGACGTCCTTCCCAGAGGTGGCCGCATCGGCCGACCTGAAGGAGCTCTGTGCCTTGGAGTTGAGGGACTATCTCGGAGATGATGGGCTCTGTGGGGAGGAGGAAAAGGTGTTTGAGGCCCTCATGGTTTGGATCAAGCATGACCTCCAGGCCCGGAAGCGATACATGCAGGAACTGTTCAAGCAGGTCAGGCTGCAGTACATCCACCCAGCCTTCTTTCACCACTTCATCGCCAACGATGCCCTCCTGCAGTCCTCGCCTGCATGCCAGATCATCTTGGAGACCGCCAAGAGACAGATGTTCTCTTTGTGTGGCACCACCGTCCCAGACTGCAAACTCCTGTTGCATGTCCC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KLHL38(340359)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU067271EHU011711EHU014291
description
targeting human KLHL38
description
targeting human KLHL28
description
targeting human KLHL8
description
targeting human KLHL30
Gene Information
human ... KLHL38(340359)
Gene Information
human ... KLHL28(54813)
Gene Information
human ... KLHL8(57563)
Gene Information
human ... KLHL30(377007)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000175946
Ensembl | human accession no.
ENSG00000179454
Ensembl | human accession no.
ENSG00000145332
Ensembl | human accession no.
ENSG00000168427
esiRNA cDNA target sequence
GCTCCTCGTACTTGCAGAGCCAGTTGGCCCCCAGCAACTGCCTGGGTATGATCAGACTCTCAGAAATCTTAAGCTGCGAGACCCTCAAGAAGAAAGCCAGGGAGGTGGCACTGACGTCCTTCCCAGAGGTGGCCGCATCGGCCGACCTGAAGGAGCTCTGTGCCTTGGAGTTGAGGGACTATCTCGGAGATGATGGGCTCTGTGGGGAGGAGGAAAAGGTGTTTGAGGCCCTCATGGTTTGGATCAAGCATGACCTCCAGGCCCGGAAGCGATACATGCAGGAACTGTTCAAGCAGGTCAGGCTGCAGTACATCCACCCAGCCTTCTTTCACCACTTCATCGCCAACGATGCCCTCCTGCAGTCCTCGCCTGCATGCCAGATCATCTTGGAGACCGCCAAGAGACAGATGTTCTCTTTGTGTGGCACCACCGTCCCAGACTGCAAACTCCTGTTGCATGTCCC
esiRNA cDNA target sequence
ACATATGGTTGCCGTGACCTTTATTTGGCAGCCACTAAATACATATGCCAGAATTTTGAAGCTGTTTGCCAGACTGAAGAGTTTTTTGAGCTTACACATGCTGACTTGGATGAAATTGTTTCCAATGACTGTTTGAATGTAGCTACCGAAGAGACTGTTTTTTATGCATTAGAGTCTTGGATCAAGTATGATGTACAAGAACGCCAGAAATACTTAGCACAGTTACTAAACAGTGTACGATTACCATTGTTGAGTGTTAAGTTTCTCACTAGACTATATGAAGCAAATCATCTTATTCGTGATGATCGCACTTGTAAACATCTTTTGAATGAAGCCCTAAAGTACCACTTTATGCCTGAACATAGACTCTCTCATCAGACAGTCTTGATGACACGACCTCGCTGTGCTCCCAAAGTACTTTGTGCAGTAGGAGGGAAATCTGGACTCTTTGCCTGTTTGGA
esiRNA cDNA target sequence
GACCCCTTTCGCAGTATTGAATGCTATTCTATCAACAAAAACAGTTGGTTCTTTGGACCAGAAATGAATAGTCGAAGGCGACATGTGGGTGTAATCTCTGTGGAAGGTAAAGTGTATGCAGTAGGTGGACATGATGGAAATGAACATTTAGGGAGTATGGAGATGTTTGATCCTCTCACTAATAAATGGATGATGAAGGCATCAATGAACACAAAGAGGCGAGGAATTGCCTTGGCTTCCTTAGGAGGCCCAATTTATGCAATTGGAGGGTTAGATGACAATACTTGCTTCAATGATGTGGAGAGATATGACATAGAATCTGATCAGTGGAGTACAGTGGCACCAATGAATACTCCCCGTGGAGGAGTTGGCTCTGTTGCTCTAGTAAACCATGTTTATGCAGTAGGTGGCAATGATGGAATGGCTTCTTTATCTAGCGTGGAGAGATATGATCCACATCTGGATAAGTGGATAGAAGTTAAAGAAATGGGTCAGCGAAGAGCAGGCAATGGAGTTAGC
esiRNA cDNA target sequence
CCAGACTTCCCCGACTATCACAAGTGGGGTTTCTCCCTGGCGGCCCTGAACAACAACATCTATGTCACAGGTGGCTCTCGGGGCACAAAGACAGACACCTGGTCAACCACCCAGGCCTGGTGCTTCCCCCTGAAGGAGGCCTCCTGGAAGCCCGTGGCGCCCATGCTGAAGCCCCGCACCAACCACGCCAGCGCGGCCCTCAATGGGGAGATCTACGTTATCGGCGGCACCACCCTGGACGTGGTGGAGGTGGAGAGCTATGACCCCTACACGGACAGCTGGACGCCCGTCAGCCCGGCCCTCAAATACGTCAGCAACTTCTCGGCTGCCGGCTGCCGGGGCCGGCTCTACCTGGTGGGCTCCAGCGCCTGCAAGTACAACGCCCTGGCCCTGCAGTGCTACAACCCTGTCACAGATGCGTGGAGTGT
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)