Merck
EHU060711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DPYD
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTTTGTCACTGGCAGACTCGAGACTGTAGGCACTGCCATGGCCCCTGTGCTCAGTAAGGACTCGGCGGACATCGAGAGTATCCTGGCTTTAAATCCTCGAACACAAACTCATGCAACTCTGCGTTCCACTTCGGCCAAGAAATTAGACAAGAAACATTGGAAAAGAAATCCTGATAAGAACTGCTTTAATTGTGAGAAGCTGGAGAATAATTTTGATGACATCAAGCACACGACTCTTGGTGAGCGAGGAGCTCTCCGAGAAGCAATGAGATGCCTGAAATGTGCAGATGCCCCGTGTCAGAAGAGCTGTCCAACTAATCTTGATATTAAATCATTCATCACAAGTATTGCAAACAAGAACTATTATGGAGCTGCTAAGATGATATTTTCTGACAACCCACTTGGTCTGACTTGTGGAATGGTATGTCCAACCTCTGATCTTTGTGTAGGTGGATGCAATTTATATGCCACTGAAGAGGGACC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Donghui Cai et al.
International journal of molecular sciences, 16(10), 23668-23682 (2015-10-13)
MiR-302b is a member of miR-302-367 cluster. The miR-302-367 cluster played important roles in maintaining pluripotency in human embryonic stem cells (hESCs) and has been proved to be capable of suppressing cell growth in several types of cancer cell lines