Fortfahren mit
EHU047261
MISSION® esiRNA
targeting human ACTC1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCGCTGTCCTGAGACACTCTTCCAGCCCTCCTTCATTGGTATGGAATCTGCTGGCATCCATGAAACAACTTACAATAGCATCATGAAGTGTGACATTGATATCCGCAAGGACCTGTATGCCAACAATGTCTTATCTGGAGGCACCACTATGTACCCTGGTATTGCTGATCGTATGCAGAAGGAAATCACTGCTCTGGCTCCTAGCACCATGAAGATTAAGATTATTGCTCCCCCTGAGCGTAAATACTCTGTCTGGATTGGGGGCTCCATCCTGGCCTCTCTGTCCACCTTCCAGCAAATGTGGATTAGCAAGCAAGAGTACGATGAGGCAGGCCCATCCATTGTCCACCGCAAATGCTTCTAAGATGCCTTCTCTCTCCATCTACCTTCCAGTCAGGATGACG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ACTC1(70)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5600071MABT823EMU086081
description
targeting human ACTC1
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM257, purified immunoglobulin
description
clone 22D3, from mouse
description
targeting mouse Actc1
product line
MISSION®
product line
-
product line
-
product line
MISSION®
Gene Information
human ... ACTC1(70)
Gene Information
human ... ACTC1(70)
Gene Information
human ... ACTC1(70)
Gene Information
mouse ... ACTC1(11464), Actc1(11464)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000159251
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
esiRNA cDNA target sequence
CCGCTGTCCTGAGACACTCTTCCAGCCCTCCTTCATTGGTATGGAATCTGCTGGCATCCATGAAACAACTTACAATAGCATCATGAAGTGTGACATTGATATCCGCAAGGACCTGTATGCCAACAATGTCTTATCTGGAGGCACCACTATGTACCCTGGTATTGCTGATCGTATGCAGAAGGAAATCACTGCTCTGGCTCCTAGCACCATGAAGATTAAGATTATTGCTCCCCCTGAGCGTAAATACTCTGTCTGGATTGGGGGCTCCATCCTGGCCTCTCTGTCCACCTTCCAGCAAATGTGGATTAGCAAGCAAGAGTACGATGAGGCAGGCCCATCCATTGTCCACCGCAAATGCTTCTAAGATGCCTTCTCTCTCCATCTACCTTCCAGTCAGGATGACG
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
ATCCAGGCAGTGCTGTCTCTGTATGCTTCTGGAAGAACCACAGGCATTGTTCTGGATTCTGGCGATGGTGTAACTCATAATGTTCCCATCTATGAGGGTTATGCCTTACCCCATGCCATCATGCGCCTGGATCTAGCTGGTCGGGACCTCACTGACTACCTCATGAAGATCCTCACTGAGCGCGGGTACTCCTTTGTCACCACTGCTGAACGTGAAATTGTCCGTGACATAAAAGAAAAACTGTGTTACGTCGCCCTGGATTTTGAGAACGAGATGGCGACAGCTGCATCTTCCTCCTCTCTGGAGAAGAGCTATGAACTTCCTGACGGCCAGGTCATCACCATTGGCAACGAGCGCTTCCGCTGTCCAGAGACTCTCTTCCAGCCCTCTTTCATTGGTATGGAATCTGCTGGCATTCATGAAACTACTTACAACAGCATCATGAAGTGTGACATCGATATCCGCAAAGACCTGTATGCCAACAATGTCCTATCTGGAGGCACCACCAT
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_005159
NCBI accession no.
70
NCBI accession no.
NP_005150.1
NCBI accession no.
NM_009608
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)