Fortfahren mit
EHU044211
MISSION® esiRNA
targeting human TBC1D21
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCAGACAGTCAGCCTCCTTCATCCTGGTGAAGAGAAAACCACCCATTGACAAGACAGAATGGGACAGCTTCTTTGATGAGAGTGGCCACTTGGCCAAATCACGGGACTTCATTTGTGTTAACATCCTGGAAAGGGGTCTGCACCCCTTCGTGAGGACTGAAGCCTGGAAATTCCTCACGGGCTACTTCTCATGGCAGAGTTCCCAGGATGAGCGGCTCACGGTGGACAGCATGAGGAGGAAGAACTACAAGGCCTTATGCCAAATGTATGAGAAGATTCAGCCCCTTCTGGAAAACCTGCACCGGAACTTCACAGAGACTCGCAATAACATTGCACGTGACATTCAGAAAATCTATGACAAAGATCCCCTGGGCAACGTCCTCATCGACAAGAAGAGGCTAGAGAAGATCCTGCTCCTGAGTTACGTCTGCAACACGCAGGCAGAGTACCAGCAGGGCTTC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TBC1D21(161514)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU137731EHU154811EHU083101
description
targeting human TBC1D21
description
targeting human TBC1D1
description
targeting human TBC1D2B
description
targeting human TBC1D20
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... TBC1D21(161514)
Gene Information
human ... TBC1D1(23216)
Gene Information
human ... TBC1D2B(23102)
Gene Information
human ... TBC1D20(128637)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167139
Ensembl | human accession no.
ENSG00000065882
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167202
Ensembl | human accession no.
ENSG00000125875
esiRNA cDNA target sequence
CCAGACAGTCAGCCTCCTTCATCCTGGTGAAGAGAAAACCACCCATTGACAAGACAGAATGGGACAGCTTCTTTGATGAGAGTGGCCACTTGGCCAAATCACGGGACTTCATTTGTGTTAACATCCTGGAAAGGGGTCTGCACCCCTTCGTGAGGACTGAAGCCTGGAAATTCCTCACGGGCTACTTCTCATGGCAGAGTTCCCAGGATGAGCGGCTCACGGTGGACAGCATGAGGAGGAAGAACTACAAGGCCTTATGCCAAATGTATGAGAAGATTCAGCCCCTTCTGGAAAACCTGCACCGGAACTTCACAGAGACTCGCAATAACATTGCACGTGACATTCAGAAAATCTATGACAAAGATCCCCTGGGCAACGTCCTCATCGACAAGAAGAGGCTAGAGAAGATCCTGCTCCTGAGTTACGTCTGCAACACGCAGGCAGAGTACCAGCAGGGCTTC
esiRNA cDNA target sequence
CCTGGTTCCTCACCATGTTTGCCTCACAGTTCCCGCTGGGATTCGTAGCCAGAGTCTTTGATATGATTTTTCTTCAGGGAACAGAGGTCATATTTAAAGTGGCTTTAAGTCTGTTGGGAAGCCATAAGCCCTTGATTCTGCAGCATGAAAACCTAGAAACCATAGTTGACTTTATAAAAAGCACGCTACCCAACCTTGGCTTGGTACAGATGGAAAAGACCATCAATCAGGTATTTGAAATGGACATCGCTAAACAGTTACAAGCTTATGAAGTTGAGTACCACGTCCTTCAAGAAGAACTTATCGATTCCTCTCCTCTCAGTGACAACCAAAGAATGGATAAATTAGAGAAAACCAACAGCAGCTTACGCAAACAGAACCTTGACCTCCTTGAACAGTTGCAGGTGGCAAATGGTAGGATCCAAAGCCTTG
esiRNA cDNA target sequence
TCAAGGCCTAAACAGGTTGGTGGCAGTGGCCCTCCTGTACCTGGAACAAGAAGATGCTTTCTGGTGTCTCGTTACCATAGTGGAAGTTTTCATGCCTCGAGACTATTATACAAAGACTCTTTTAGGATCCCAGGTGGACCAGCGGGTGTTCAGAGACCTTATGAGTGAGAAGCTGCCTCGGTTGCATGGCCACTTTGAACAGTACAAAGTCGACTACACTCTCATCACTTTCAACTGGTTTCTGGTGGTATTTGTGGATAGTGTCGTTAGTGACATCCTCTTTAAAATATGGGACTCTTTCCTTTATGAAGGACCAAAGGTTATTTTCCGTTTTGCTCTGGCACTTTTTAAGTACAAGGAAGAGGAGATTTTGAAATTGCAAGATTCGATGTCTATATTTAAGTATCTCCGCTACTTCACTCGC
esiRNA cDNA target sequence
AAGCTCAAAGGGATGGATCATTGTCCATGGCTCAGGAGCCCCACTGTGGGGTAAGTGTGATGTCGATGGATTAATTTAGACAGTGGTGTATTCATCAGGGCAAAGGAAATTCTTCCAGAGGTGATGATGCGGCAGATATTCCCAGTGCTCTCCCAAAGCAAGCTGGCCCTCTTGTCATCCTCTCAGTGGGCGGCACCAGCTGCCCCTCCTTCCACAAGTACTCAAGCCTGTTTGTAAATACTGAAGGAATTGATGGGGTTGAGGAAAGGAGGTGCATGTGACCAGGGTCCCAAGGCCACAGCTTTTCAGATCCTAGGAAGCAAGTGGCATTTGCTTGAGTTGTGGCCTCGGAAGGAGAATGTTTATCTGTTTTCTAACTTTGCTGACACCAGGATTCTCCCT
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)