Fortfahren mit
EHU034121
MISSION® esiRNA
targeting human PRKCG
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAAAGGACGTGATCGTCCAGGACGACGATGTGGACTGCACGCTGGTGGAGAAACGTGTGCTGGCGCTGGGGGGCCGGGGTCCTGGCGGCCGGCCCCACTTCCTCACCCAGCTCCACTCCACCTTCCAGACCCCGGACCGCCTGTATTTCGTGATGGAGTACGTCACCGGGGGAGACTTGATGTACCACATTCAACAGCTGGGCAAGTTTAAGGAGCCCCATGCAGCGTTCTACGCGGCAGAAATCGCTATCGGCCTCTTCTTCCTTCACAATCAGGGCATCATCTACAGGGACCTGAAGCTGGACAATGTGATGCTGGATGCTGAGGGACACATCAAGATCACTGACTTTGGCATGTGTAAGGAGAACGTCTTCCCCGGGACGACAACCCGCACCTTCTGCGGGACCCCGGACTACATAGCCCCGGAGATCATTGCCTACCAGCCCTATGGGAAGTCTGTCGATTGGTGGTCCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRKCG(5582)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU050821EHU110811EHU118481
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... PRKCG(5582)
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
Gene Information
human ... PRKCI(5584)
Gene Information
human ... PRKCE(5581)
esiRNA cDNA target sequence
AAAAGGACGTGATCGTCCAGGACGACGATGTGGACTGCACGCTGGTGGAGAAACGTGTGCTGGCGCTGGGGGGCCGGGGTCCTGGCGGCCGGCCCCACTTCCTCACCCAGCTCCACTCCACCTTCCAGACCCCGGACCGCCTGTATTTCGTGATGGAGTACGTCACCGGGGGAGACTTGATGTACCACATTCAACAGCTGGGCAAGTTTAAGGAGCCCCATGCAGCGTTCTACGCGGCAGAAATCGCTATCGGCCTCTTCTTCCTTCACAATCAGGGCATCATCTACAGGGACCTGAAGCTGGACAATGTGATGCTGGATGCTGAGGGACACATCAAGATCACTGACTTTGGCATGTGTAAGGAGAACGTCTTCCCCGGGACGACAACCCGCACCTTCTGCGGGACCCCGGACTACATAGCCCCGGAGATCATTGCCTACCAGCCCTATGGGAAGTCTGTCGATTGGTGGTCCT
esiRNA cDNA target sequence
CCATCCGCTCCACACTAAATCCGCAGTGGAATGAGTCCTTTACATTCAAATTGAAACCTTCAGACAAAGACCGACGACTGTCTGTAGAAATCTGGGACTGGGATCGAACAACAAGGAATGACTTCATGGGATCCCTTTCCTTTGGAGTTTCGGAGCTGATGAAGATGCCGGCCAGTGGATGGTACAAGTTGCTTAACCAAGAAGAAGGTGAGTACTACAACGTACCCATTCCGGAAGGGGACGAGGAAGGAAACATGGAACTCAGGCAGAAATTCGAGAAAGCCAAACTTGGCCCTGCTGGCAACAAAGTCATCAGTCCCTCTGAAGACAGGAAACAACCTTCCAACAACCTTGACCGAGTGAAACTCACGGACTTCAATTTCCTCATGGTGTTGGGAAAGGGGAGTTTTGGAAAGGTGATGCTTGCCGACAGGAAGGGCACAGAAGAACTG
esiRNA cDNA target sequence
TCCCTTGTGTACCAGAACGTCCTGGGATGCCTTGTCCAGGAGAAGATAAATCCATCTACCGTAGAGGTGCACGCCGCTGGAGAAAGCTTTATTGTGCCAATGGCCACACTTTCCAAGCCAAGCGTTTCAACAGGCGTGCTCACTGTGCCATCTGCACAGACCGAATATGGGGACTTGGACGCCAAGGATATAAGTGCATCAACTGCAAACTCTTGGTTCATAAGAAGTGCCATAAACTCGTCACAATTGAATGTGGGCGGCATTCTTTGCCACAGGAACCAGTGATGCCCATGGATCAGTCATCCATGCATTCTGACCATGCACAGACAGTAATTCCATATAATCCTTCAAGTCATGAGAGTTTGGATCAAGTTGGTGAAGAAAAAGAGGCAATGAACACCAGG
esiRNA cDNA target sequence
AGCTTTGGCAAGGTCATGTTGGCAGAACTCAAGGGCAAAGATGAAGTATATGCTGTGAAGGTCTTAAAGAAGGACGTCATCCTTCAGGATGATGACGTGGACTGCACAATGACAGAGAAGAGGATTTTGGCTCTGGCACGGAAACACCCGTACCTTACCCAACTCTACTGCTGCTTCCAGACCAAGGACCGCCTCTTTTTCGTCATGGAATATGTAAATGGTGGAGACCTCATGTTTCAGATTCAGCGCTCCCGAAAATTCGACGAGCCTCGTTCACGGTTCTATGCTGCAGAGGTCACATCGGCCCTCATGTTCCTCCACCAGCATGGAGTCATCTACAGGGATTTGAAACTGGACAACATCCTTCTGGATGCAGAAGGTCACTGCAAGCTGGCTGACTTCGGGATGTGCAAGGAAGGGATTCTGAATGGTGTGACGACCAC
Ensembl | human accession no.
ENSG00000126583
Ensembl | human accession no.
ENSG00000154229
Ensembl | human accession no.
ENSG00000163558
Ensembl | human accession no.
ENSG00000171132
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_002739
NCBI accession no.
NM_002737
NCBI accession no.
NM_002740
NCBI accession no.
NM_005400
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)