Fortfahren mit
EHU034011
MISSION® esiRNA
targeting human CAMKMT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGATTGCCTGCGACATGTATCTGTAAGAAGATTTGAATCATTTAATCTGTTTTCAGTAACAGAAGGCAAAGAAAGGGAAACTGAAGAGGAGGTTGGTGCATGGGTCCAATATACAAGCATCTTCTGTCCTGAATACAGTATCTCCTTAAGGCATAATAGTGGATCCTTGAATGTTGAAGATGTCCTTACCAGCTTTGACAATACAGGAAATGTTTGCATCTGGCCATCTGAAGAGGTTTTGGCTTACTACTGCCTCAAGCACAATAATATATTCAGGGCCCTTGCTGTGTGTGAGCTAGGGGGTGGCATGACATGCTTGGCTGGGCTCATGGTTGCTATTTCTGCAGATGTCAAAGAAGTTCTGTTAACTGATGGGAATGAAAAGGCCATCAGAAATGTGCAAGACATCATCACAAGGAATCAGAAGGCTGGTGTGTTTAAGACCCAGAAAATATCAAGCTGCGTTTTACGATG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU014631EHU080641EHU083421
description
targeting human CAMKMT
description
targeting human NAA40
description
targeting human EHMT1
description
targeting human ARHGAP28
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... CAMKMT(79823), C2orf34(79823)
Gene Information
human ... NAA40(79829), NAT11(79829)
Gene Information
human ... EHMT1(79813)
Gene Information
human ... ARHGAP28(79822)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000143919
Ensembl | human accession no.
ENSG00000110583
Ensembl | human accession no.
ENSG00000181090
Ensembl | human accession no.
ENSG00000088756
esiRNA cDNA target sequence
TGATTGCCTGCGACATGTATCTGTAAGAAGATTTGAATCATTTAATCTGTTTTCAGTAACAGAAGGCAAAGAAAGGGAAACTGAAGAGGAGGTTGGTGCATGGGTCCAATATACAAGCATCTTCTGTCCTGAATACAGTATCTCCTTAAGGCATAATAGTGGATCCTTGAATGTTGAAGATGTCCTTACCAGCTTTGACAATACAGGAAATGTTTGCATCTGGCCATCTGAAGAGGTTTTGGCTTACTACTGCCTCAAGCACAATAATATATTCAGGGCCCTTGCTGTGTGTGAGCTAGGGGGTGGCATGACATGCTTGGCTGGGCTCATGGTTGCTATTTCTGCAGATGTCAAAGAAGTTCTGTTAACTGATGGGAATGAAAAGGCCATCAGAAATGTGCAAGACATCATCACAAGGAATCAGAAGGCTGGTGTGTTTAAGACCCAGAAAATATCAAGCTGCGTTTTACGATG
esiRNA cDNA target sequence
AAGTCAAGCAAAGCCAAGGAGAAGAAGCAGAAGCGGTTGGAGGAGCGAGCAGCCATGGATGCCGTTTGTGCCAAAGTGGACGCTGCCAACAGGCTTGGAGACCCTCTGGAGGCTTTCCCAGTGTTCAAGAAATATGATAGAAACGGGTTGAATGTCTCCATTGAATGTAAGCGAGTGTCTGGACTGGAGCCAGCCACCGTGGATTGGGCCTTCGACCTGACCAAAACGAATATGCAAACCATGTATGAGCAGAGCGAGTGGGGCTGGAAGGACCGAGAGAAACGGGAGGAAATGACAGATGACCGAGCCTGGTACCTCATCGCGTGGGAAAACAGCTCCGTCCCTGTTGCCTTTTCTCACTTCCGGTTTGACGTGGAGTGTGGGGATGAAGTCCTGTACTGCTATGAAGTGCAGTTGGAAAGCAAGGT
esiRNA cDNA target sequence
CTGAGTTCGGAATCCAGCATTAAGAAGAAATTTCTCAAGAGGAAAGGAAAGACCGACAGTCCCTGGATCAAGCCAGCCAGGAAAAGGAGGCGGAGAAGTAGAAAGAAGCCCAGCGGTGCCCTCGGTTCTGAGTCGTATAAGTCATCTGCAGGAAGCGCTGAGCAGACGGCACCAGGAGACAGCACAGGGTACATGGAAGTTTCTCTGGACTCCCTGGATCTCCGAGTCAAAGGAATTCTGTCTTCACAAGCAGAAGGGTTGGCCAACGGTCCAGATGTGCTGGAGACAGACGGCCTCCAGGAAGTGCCTCTCTGCAGCTGCCGGATGGAAACACCGAAGAGTCGAGAGATCACCACACTGGCCAACAACCAGTGCATGGCTACAGAGAGCGTGGACCATGAATT
esiRNA cDNA target sequence
TGATGCCAAGTTTAATGCTGATAAATTTAAATGGGACAAAATGTGCCATAGAGAAGCTGCAGTAATGTTGAAAGCGTTTTTCAGAGAACTACCCACCTCTCTCTTCCCTGTGGAATATATACCTGCCTTCATCAGTCTAATGGAAAGAGGGCCTCACGTCAAAGTACAGTTTCAAGCCTTACACCTCATGGTCATGGCGCTGCCTGATGCCAACAGAGATGCAGCTCAGGCCCTCATGACATTCTTCAATAAAGTGATTGCCAATGAATCAAAAAACCGAATGAGTCTGTGGAACATTTCTACAGTGATGGCACCAAACCTTTTCTTCAGTAGAAGCAAACACTCTGATTATGAAGAATTACTGTTAGCAAACACTGCGGCCCACATCATCCGCCTAATGCTT
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_024766
NCBI accession no.
NM_024771
NCBI accession no.
NM_024757
NCBI accession no.
NM_001010000
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)