Fortfahren mit
EHU030491
MISSION® esiRNA
targeting human FBXO6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 219,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 394,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
€ 219,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GACCTCATGACCCTCTGGAAACGCAAGTGCCTGCGAGAGGGCTTCATCACCAAGGACTGGGACCAGCCCGTGGCCGACTGGAAAATCTTCTACTTCCTACGGAGCCTGCATAGGAACCTCCTGCGCAACCCGTGTGCTGAAGAGGATATGTTTGCATGGCAAATTGATTTCAATGGTGGGGACCGCTGGAAGGTGGAGAGCCTCCCTGGAGCCCACGGGACAGATTTTCCTGACCCCAAAGTCAAGAAGTATTTTGTCACATCCTACGAAATGTGCCTCAAGTCCCAGCTGGTGGACCTTGTAGCCGAGGGCTACTGGGAGGAGCTACTAGACACATTCCGGCCGGACATCGTGGTTAAGGACTGGTTTGCTGCCAGAGCCGACTGTGGCTGCACCTACCAACTCAAAGTGCAGCTGGCCTCGGCTGACTACTTCGTGTTGGCCTCCTTCGAGCCCCCACCTGTGACCATCCAACAGTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FBXO6(26270)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1410506HPA051175
description
targeting human FBXO6
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
human ... FBXO6(26270)
Gene Information
human ... FBXO6(26270)
Gene Information
human ... FBXO6(26270)
esiRNA cDNA target sequence
GACCTCATGACCCTCTGGAAACGCAAGTGCCTGCGAGAGGGCTTCATCACCAAGGACTGGGACCAGCCCGTGGCCGACTGGAAAATCTTCTACTTCCTACGGAGCCTGCATAGGAACCTCCTGCGCAACCCGTGTGCTGAAGAGGATATGTTTGCATGGCAAATTGATTTCAATGGTGGGGACCGCTGGAAGGTGGAGAGCCTCCCTGGAGCCCACGGGACAGATTTTCCTGACCCCAAAGTCAAGAAGTATTTTGTCACATCCTACGAAATGTGCCTCAAGTCCCAGCTGGTGGACCTTGTAGCCGAGGGCTACTGGGAGGAGCTACTAGACACATTCCGGCCGGACATCGTGGTTAAGGACTGGTTTGCTGCCAGAGCCGACTGTGGCTGCACCTACCAACTCAAAGTGCAGCTGGCCTCGGCTGACTACTTCGTGTTGGCCTCCTTCGAGCCCCCACCTGTGACCATCCAACAGTG
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
product line
MISSION®
product line
-
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Ensembl | human accession no.
ENSG00000116663
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)