Fortfahren mit
EHU030331
MISSION® esiRNA
targeting human SPINT1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAGCAGAACTTCGTGTGCAAGTTCGCGCCCAGGGAGGGCTTCATCAACTACCTCACGAGGGAAGTGTACCGCTCCTACCGCCAGCTGCGGACCCAGGGCTTTGGAGGGTCTGGGATCCCCAAGGCCTGGGCAGGCATAGACTTGAAGGTACAACCCCAGGAACCCCTGGTGCTGAAGGATGTGGAAAACACAGATTGGCGCCTACTGCGGGGTGACACGGATGTCAGGGTAGAGAGGAAAGACCCAAACCAGGTGGAACTGTGGGGACTCAAGGAAGGCACCTACCTGTTCCAGCTGACAGTGACTAGCTCAGACCACCCAGAGGACACGGCCAACGTCACAGTCACTGTGCTGTCCACCAAGCAGACAGAAGACTACTGCCTCGCATCCAACAAGGTGGGTCGCTGCCGGGGCTCTTTCCCACGCTGGTACTATGACCCCACGGAGCAGATCTGCAAGAGTTTCGTTTATGGAGGCTGCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SPINT1(6692)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU143141EHU108941EHU056911
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000166145
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167642
Ensembl | human accession no.
ENSG00000169469
Ensembl | human accession no.
ENSG00000164266
esiRNA cDNA target sequence
GAGCAGAACTTCGTGTGCAAGTTCGCGCCCAGGGAGGGCTTCATCAACTACCTCACGAGGGAAGTGTACCGCTCCTACCGCCAGCTGCGGACCCAGGGCTTTGGAGGGTCTGGGATCCCCAAGGCCTGGGCAGGCATAGACTTGAAGGTACAACCCCAGGAACCCCTGGTGCTGAAGGATGTGGAAAACACAGATTGGCGCCTACTGCGGGGTGACACGGATGTCAGGGTAGAGAGGAAAGACCCAAACCAGGTGGAACTGTGGGGACTCAAGGAAGGCACCTACCTGTTCCAGCTGACAGTGACTAGCTCAGACCACCCAGAGGACACGGCCAACGTCACAGTCACTGTGCTGTCCACCAAGCAGACAGAAGACTACTGCCTCGCATCCAACAAGGTGGGTCGCTGCCGGGGCTCTTTCCCACGCTGGTACTATGACCCCACGGAGCAGATCTGCAAGAGTTTCGTTTATGGAGGCTGCT
esiRNA cDNA target sequence
GCCTCAAGAAATGTGCCACTGTCACAGAGAATGCCACGGGTGACCTGGCCACCAGCAGGAATGCAGCGGATTCCTCTGTCCCAAGTGCTCCCAGAAGGCAGGATTCTGAAGACCACTCCAGCGATATGTTCAACTATGAAGAATACTGCACCGCCAACGCAGTCACTGGGCCTTGCCGTGCATCCTTCCCACGCTGGTACTTTGACGTGGAGAGGAACTCCTGCAATAACTTCATCTATGGAGGCTGCCGGGGCAATAAGAACAGCTACCGCTCTGAGGAGGCCTGCATGCTCCGCTGCTTCCGCCAGCAGGAGAATCCTCCCCTGCCCCTTGGCTCAAAGGTGGTGGTTCTGGCGGGGCTGTTCGTGATGGTGTTGATCCTCTTCCTGGGAGCCTCCATGGTCTACCTGATCCGGGTGGCACGGAGGAACCAGGAGCGTGCCCTGCGCACCGTCTGGAGCTCCGGAGATGACAAGGAGCAGCTGGTGAAGAA
esiRNA cDNA target sequence
CTTCACACCAGGACCAGTCACTGTTGCAGCATGAGTTCCCAGCAGCAGAAGCAGCCTTGCACCCCACCCCCTCAGCTTCAGCAGCAGCAGGTGAAACAGCCTTGCCAGCCTCCACCTCAGGAACCATGCATCCCCAAAACCAAGGAGCCCTGCCACCCCAAGGTGCCTGAGCCCTGCCACCCCAAAGTGCCCGAGCCCTGCCAGCCCAAGGTTCCAGAGCCATGCCACCCCAAGGTGCCTGAGCCCTGCCCTTCAATAGTCACTCCAGCACCAGCCCAGCAGAAGACCAAGCAGAAGTAATGTGGTCCACAGCCATGCCCTTGAGGAGCCGGCCACCAGATGCTGAATCCCCTATCCCATTCTGCGTATGAGTCCCATTTGCCTTGCAATTAGCATTCTGTCTCCCCCAAAAA
esiRNA cDNA target sequence
TGCCATATGACCCTTCCAGTCCCAGGCTTCTGAAGAGACGTGGTAAGTGCGGTGCAGTTTTCAACTGACCTCTGGACGCAGAACTTCAGCCATGAAGGTAACAGGCATCTTTCTTCTCAGTGCCTTGGCCCTGTTGAGTCTATCTGGTAACACTGGAGCTGACTCCCTGGGAAGAGAGGCCAAATGTTACAATGAACTTAATGGATGCACCAAGATATATGACCCTGTCTGTGGGACTGATGGAAATACTTATCCCAATGAATGCGTGTTATGTTTTGAAAATCGGAAACGCCAGACTTCTATCCTCATTCAAAAATCTGGGCCTTGCTGAGAACCAAGGTTTTGAAATCCCATCAGGTCACC
Gene Information
human ... SPINT1(6692), SPINT1(6692)
Gene Information
human ... SPINT2(10653), SPINT2(10653)
Gene Information
human ... SPRR1B(6699), SPRR1B(6699)
Gene Information
human ... SPINK1(6690), SPINK1(6690)
NCBI accession no.
NM_181642
NCBI accession no.
NM_021102
NCBI accession no.
NM_003125
NCBI accession no.
NM_003122
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chuan-Jin Wu et al.
Cells, 9(4) (2020-04-25)
The homologs EpCAM and TROP2, which both interact with claudin-1 and claudin-7, are frequently coexpressed in epithelia including skin. Intestine uniquely expresses high levels of EpCAM but not TROP2. We previously identified EpCAM as a substrate of the membrane-anchored protease
Marybeth Sechler et al.
The Journal of biological chemistry, 290(25), 15610-15620 (2015-05-01)
γ-Catenin (Plakoglobin), a well-described structural protein functioning at the adherens junctions and desmosomes, was shown to be either lost or weakly expressed in non-small cell lung cancer (NSCLC) cells and tumor tissues. However, the tumor suppressive affects of γ-catenin were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU030331-50UG04061828344079
EHU030331-20UG04061828579150