Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 |
50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGTCCTGGTGGGAACAGATGGAAGGTACTCTTCGATGGCGGCCAGTTTCAGGTCCAGTGAGCATGAGAATGCCTATGAGAATGTGCCCGAGGAGGAAGGCAAGGTCCGCAGCACCCCGATGTAACCTTCTCTGTGGCTCCAACCCCAAGACTCCCAGGCACATGGGATGGATGTCCAGTGCTACCACCCAAGCCCCCTCCTTCTTTGTGTGGAATCTGCAATAGTGGGCTGACTCCCTCCAGCCCCATGCCGGCCCTACCCGCCCTTGAAGTATAGCCAGCCAAGGTTGGAGCTCAGACCGTGTCTAGGTTGGGGCTCGGCTGTGGCCCTGGGGTCTCCTGCTCAGCTCAGAAGAGCCTTCTGGAGAGGACAGTCAGCTGAGCACCTCCCATCCTGCTCACACGTCCTTCCCCATAAC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PDZK1IP1(10158)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?