Fortfahren mit
EHU024561
MISSION® esiRNA
targeting human KIFC3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCAGTGGGCAGCTGTATGTACCAGGGCTGACTGAGTTCCAAGTGCAGAGCGTGGACGACATCAACAAGGTGTTTGAGTTTGGCCACACTAATCGCACGACCGAGTTCACCAACCTGAACGAGCACAGCTCCCGCTCGCACGCGCTGCTCATCGTGACGGTGCGAGGCGTGGACTGCAGCACAGGCCTCCGCACCACGGGGAAGCTGAACCTGGTGGACTTGGCTGGCTCGGAGCGCGTGGGCAAGTCGGGGGCCGAGGGCAGCCGCCTGCGGGAGGCGCAGCACATCAACAAGTCGCTGTCGGCTCTGGGGGACGTCATTGCTGCCCTGCGCTCCCGCCAGGGCCACGTGCCCTTCCGCAACTCCAAGCTCACCTACCTGCTGCAGGATTCGCTTAGTGGTGACAGCAAGACCCTCATGGTGGTACAGGTGTCCCCCGTGGAGAAGAACACTAGCGAGACGCTCTATTCCCTCAAGTTTGCTGAGAGGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KIFC3(3801)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU148011EHU140201EHU052731
description
targeting human KIFC3
description
targeting human KIFC1
description
targeting human KIFC2
description
targeting human HK3
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GCAGTGGGCAGCTGTATGTACCAGGGCTGACTGAGTTCCAAGTGCAGAGCGTGGACGACATCAACAAGGTGTTTGAGTTTGGCCACACTAATCGCACGACCGAGTTCACCAACCTGAACGAGCACAGCTCCCGCTCGCACGCGCTGCTCATCGTGACGGTGCGAGGCGTGGACTGCAGCACAGGCCTCCGCACCACGGGGAAGCTGAACCTGGTGGACTTGGCTGGCTCGGAGCGCGTGGGCAAGTCGGGGGCCGAGGGCAGCCGCCTGCGGGAGGCGCAGCACATCAACAAGTCGCTGTCGGCTCTGGGGGACGTCATTGCTGCCCTGCGCTCCCGCCAGGGCCACGTGCCCTTCCGCAACTCCAAGCTCACCTACCTGCTGCAGGATTCGCTTAGTGGTGACAGCAAGACCCTCATGGTGGTACAGGTGTCCCCCGTGGAGAAGAACACTAGCGAGACGCTCTATTCCCTCAAGTTTGCTGAGAGGG
esiRNA cDNA target sequence
TCACGCAGCCACAGTGTATTCCAGCTACAGATTTCTGGGGAGCACTCCAGCCGAGGCCTGCAGTGTGGGGCCCCCCTCAGTCTTGTGGACCTGGCCGGGAGTGAGCGACTTGACCCCGGCTTAGCCCTCGGCCCCGGGGAGCGGGAACGCCTTCGGGAAACACAGGCCATTAACAGCAGCCTGTCCACGCTGGGGCTGGTTATCATGGCCCTGAGCAACAAGGAGTCCCACGTGCCTTACCGGAACAGCAAACTGACCTACCTGCTGCAGAACTCTCTGGGTGGTAGTGCTAAGATGCTCATGTTTGTGAACATTTCTCCACTGGAAGAGAACGTCTCCGAGTCCCTCAACTCTCTACGCTTTGCCTCCAAGGTGAACCAGTGTGTTATTGGTACTGCTCAGGCCAACAGGAAGTGAAGACGGATCCAGATCTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTCCC
esiRNA cDNA target sequence
AGGCGTGAGCTACAGCAGATGCATGGGCAGCTGGCAGGACTTCGGGCACGGATGGCCAGCCTGCGTCAGGGCTGCGGGGACCTCCGAGGTTTGGTCAGCACCTTTACCCAGAGCTGTCAGGGTTCGCTGAGTGAGGCCCGGGGCCAGGTGTCCTGGGCCTTGGGGGCACTGTCATCTGGAGGGCCTGGCACTCAGCTCCCTGAGGGGCAGCAAGGGCCCCCAGCCGGATGCCCAGGGCGGCTGCCAGAACTCAAGGGAAATATCCGTGTGCTGTGTCGGCTGAGGCCAGGGACATCTTCTAGCCTTGTGAGTGTGGAGCCTGGCCCAGGGGGCACCGTCACCACCTGCTACCGGGGGCGCCATCGTCGATTCCGCCTAGACTGGGTCTTCCCTCCAGACGCCAGCCAGGAGGAGGTCTTCAGAGAGCTGGAACCTGC
esiRNA cDNA target sequence
TCCTCCTGAACTGGACCAAGGGTTTCAAGGCATCAGACTGCGAGGGCCAAGATGTCGTGAGTCTGTTGCGGGAAGCCATCACTCGCAGACAGGCAGTGGAGCTGAATGTGGTTGCCATTGTCAATGACACGGTGGGGACCATGATGTCCTGTGGCTATGAGGACCCCCGTTGCGAGATAGGCCTCATTGTCGGAACCGGCACCAATGCCTGCTACATGGAGGAGCTCCGGAATGTGGCGGGCGTGCCTGGGGACTCAGGCCGCATGTGCATCAACATGGAGTGGGGCGCCTTTGGGGACGATGGCTCTCTGGCCATGCTCAGCACCCGCTTTGATGCAAGTGTGGACCAGGCGTCCATCAACCCCGGCAAGCAGAGGTTTGAAAAGATGATCAGCGGCAT
Gene Information
human ... KIFC3(3801)
Gene Information
human ... KIFC1(3833)
Gene Information
human ... KIFC2(90990)
Gene Information
human ... HK3(3101)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000140859
Ensembl | human accession no.
ENSG00000056678
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167702
Ensembl | human accession no.
ENSG00000160883
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)