Fortfahren mit
EHU020001
MISSION® esiRNA
targeting human IRF3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATGCACAGCAGGAGGATTTCGGAATCTTCCAGGCCTGGGCCGAGGCCACTGGTGCATATGTTCCCGGGAGGGATAAGCCAGACCTGCCAACCTGGAAGAGGAATTTCCGCTCTGCCCTCAACCGCAAAGAAGGGTTGCGTTTAGCAGAGGACCGGAGCAAGGACCCTCACGACCCACATAAAATCTACGAGTTTGTGAACTCAGGAGTTGGGGACTTTTCCCAGCCAGACACCTCTCCGGACACCAATGGTGGAGGCAGTACTTCTGATACCCAGGAAGACATTCTGGATGAGTTACTGGGTAACATGGTGTTGGCCCCACTCCCAGATCCGGGACCCCCAAGCCTGGCTGTAGCCCCTGAGCCCTGCCCTCAGCCCCTGCGGAGCCCCAGCTTGGACAATCCCACTCCCTTCCCAAACCTGGGGCCCTCTGAGAACCCACTGAAGCGGCTGTTGGTGCCGGGGGAAGAGTGGGAGTTCGAGGTGACAGCCTTCTACCG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IRF3(3661)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU084971EHU160031EHU122971
description
targeting human IRF3
description
targeting human ILF3
description
targeting human ARF3 (1)
description
targeting human IRF7
esiRNA cDNA target sequence
GATGCACAGCAGGAGGATTTCGGAATCTTCCAGGCCTGGGCCGAGGCCACTGGTGCATATGTTCCCGGGAGGGATAAGCCAGACCTGCCAACCTGGAAGAGGAATTTCCGCTCTGCCCTCAACCGCAAAGAAGGGTTGCGTTTAGCAGAGGACCGGAGCAAGGACCCTCACGACCCACATAAAATCTACGAGTTTGTGAACTCAGGAGTTGGGGACTTTTCCCAGCCAGACACCTCTCCGGACACCAATGGTGGAGGCAGTACTTCTGATACCCAGGAAGACATTCTGGATGAGTTACTGGGTAACATGGTGTTGGCCCCACTCCCAGATCCGGGACCCCCAAGCCTGGCTGTAGCCCCTGAGCCCTGCCCTCAGCCCCTGCGGAGCCCCAGCTTGGACAATCCCACTCCCTTCCCAAACCTGGGGCCCTCTGAGAACCCACTGAAGCGGCTGTTGGTGCCGGGGGAAGAGTGGGAGTTCGAGGTGACAGCCTTCTACCG
esiRNA cDNA target sequence
TGGCATTTATGACCCTTGTGAAAAAGAAGCCACTGATGCTATTGGGCATCTAGACAGACAGCAACGGGAAGATATCACACAGAGTGCGCAGCACGCACTGCGGCTCGCTGCCTTCGGCCAGCTCCATAAAGTCCTAGGCATGGACCCTCTGCCTTCCAAGATGCCCAAGAAACCAAAGAATGAAAACCCAGTGGACTACACCGTTCAGATCCCACCAAGCACCACCTATGCCATTACGCCCATGAAACGCCCAATGGAGGAGGACGGGGAGGAGAAGTCGCCCAGCAAAAAGAAGAAGAAGATTCAGAAGAAAGAGGAGAAGGCAGAGCCCCCCCAGGCTATGAATGCCCTGATGCGGTTGAACCAGCTGAAGCCAGGGCTGCAGTACAAGCTGGTGTCCCA
esiRNA cDNA target sequence
TCTTCCATACCAGGGACCAGGCCAAAACCAGACTGCCACTGCCCCTACTTGGGCCCCACTGTCCCCAGAAAGCAGCTGCTGTGATCATGGGCAATATCTTTGGAAACCTTCTCAAGAGCCTGATTGGGAAGAAGGAGATGCGCATCCTGATGGTGGGCCTGGATGCCGCAGGAAAGACCACCATCCTATACAAGCTGAAACTCGGGGAGATCGTCACCACCATCCCTACCATTGGGTTCAATGTGGAGACAGTGGAGTATAAGAACATCAGCTTTACAGTGTGGGATGTGGGTGGCCAGGACAAGATTCGACCCCTCTGGAGACACTACTTCCAGAACACCCAAGGGTTGATATTTGTGGTCGACAGCAATGATCGGGAGCGAGTAAATGAGGCCCGGGAAGAGCTGATGAGAATGCTGGCGGAGGACGAGCTCCGGGATGCTGTACTCCTTGTCTTTGCAAACAAACAGGATCTGCCTAATGCTATGAACGCTGCTGAGATCACAGACAAGCTGGGCCTGCATTCCCTTCGTCACCGTAACTGGT
esiRNA cDNA target sequence
GCTACACGGAGGAACTGCTGCGGCACGTGGCCCCTGGGTTGCACCTGGAGCTTCGGGGGCCACAGCTGTGGGCCCGGCGCATGGGCAAGTGCAAGGTGTACTGGGAGGTGGGCGGACCCCCAGGCTCCGCCAGCCCCTCCACCCCAGCCTGCCTGCTGCCTCGGAACTGTGACACCCCCATCTTCGACTTCAGAGTCTTCTTCCAAGAGCTGGTGGAATTCCGGGCACGGCAGCGCCGTGGCTCCCCACGCTATACCATCTACCTGGGCTTCGGGCAGGACCTGTCAGCTGGGAGGCCCAAGGAGAAGAGCCTGGTCCTGGTGAAGCTGGAACCCTGGCTGTGCCGAGTGCACCTAGAGGGCACGCAGCGTGAGGGTGTGTCTTCCCTGGATAGCAGCAGCCTCAGCCTCTGCCTGTCCAGCGCCAACAGCCTCTATGACGACATCGAGTGCTTCCTTATGGAGC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000126456
Ensembl | human accession no.
ENSG00000129351
Ensembl | human accession no.
ENSG00000134287
Ensembl | human accession no.
ENSG00000185507
Gene Information
human ... IRF3(3661)
Gene Information
human ... ILF3(3609)
Gene Information
human ... ARF3(377)
Gene Information
human ... IRF7(3665)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_001571
NCBI accession no.
NM_012218
NCBI accession no.
NM_001659
NCBI accession no.
NM_001572
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)