Merck
EHU019671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NSMCE2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTGAGTCCAGCTGTGTTTGGTGGCCCAGGTACTAATTTCAAGATGCCAGGACGTTCCAGTTCAAATTCAGGTTCAACTGGTTTCATCTCCTTCAGTGGTGTAGAGTCTGCTCTCTCCTCCTTGAAAAACTTCCAAGCCTGTATCAACTCTGGTATGGACACAGCTTCTAGTGTTGCTTTGGATCTTGTGGAAAGTCAGACTGAAGTGAGTAGTGAATATAGTATGGACAAGGCAATGGTTGAATTTGCTACATTGGATCGGCAACTAAACCATTATGTAAAGGCTGTTCAATCTACAATAAATCATGTGAAAGAAGAACGTCCAGAAAAAATACCAGATTTAAAATTATTGGTAGAGAAGAAATTTTTGGCTTTACAGAGCAAGAATTCTGATGCAGACTTTCAAAATAATGAAAAATTTGTACAGTTTAAACAACAGCTGAAAGAACTAAAGAAGCAATGTGGTCTTCAAGCTGACAGAGAAGCTGACGGAACAGAAGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yubo Liu et al.
Nature communications, 11(1), 5898-5898 (2020-11-21)
O-GlcNAc modification plays critical roles in regulating the stress response program and cellular homeostasis. However, systematic and multi-omics studies on the O-GlcNAc regulated mechanism have been limited. Here, comprehensive data are obtained by a chemical reporter-based method to survey O-GlcNAc