Merck
EHU018921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MYBBP1A
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AAGCTCCCAAAGCAGTTCAAGTTTGCCCCAGAGATGGACGATTACGTGGGCACCTTCCTAGAGGGGTGCCAGGATGACCCTGAGCGGCAGCTGGCCGTGCTAGTGGCCTTCTCATCTGTCACCAACCAAGGCCTCCCTGTCACGCCTACTTTCTGGCGGGTCGTGCGGTTCCTGAGCCCTCCGGCCCTGCAGGGCTATGTGGCCTGGCTGCGGGCCATGTTTCTCCAGCCAGACCTGGACTCCTTGGTTGACTTCAGCACCAACAACCAGAAGAAAGCCCAGGATTCATCGCTCCACATGCCTGAGCGAGCTGTGTTCCGGCTGAGGAAATGGATCATCTTTCGATTGGTGAGCATTGTGGACAGCCTGCACCTGGAGATGGAGGAGGCCTTGACTGAGCAGGTGGCCAGGTTTTGTTTGTTCCACTCGTTCTTTGTCACAAAGAAGCCCACATCCCAGATCCCTGAGACAAAGCACCCGTTCTCCTTCCCTTTGGAAAACC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Blanca Felipe-Abrio et al.
Cancers, 11(2) (2019-02-20)
Tumors are cellular ecosystems where different populations and subpopulations of cells coexist. Among these cells, cancer stem cells (CSCs) are considered to be the origin of the tumor mass, being involved in metastasis and in the resistance to conventional therapies.
Blanca Felipe-Abrio et al.
Molecular oncology, 13(7), 1519-1533 (2019-05-09)
The tumor microenvironment may alter the original tumorigenic potential of tumor cells. Under harsh environmental conditions, genetic alterations conferring selective advantages may initiate the growth of tumor subclones, providing new opportunities for these tumors to grow. We performed a genetic