Merck
EHU017851
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FLVCR1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CATGACTGGTGCCTTTTATTCAGTCTCAACGTTATTAAATCAAATGATATTGACATATTATGAGGGAGAAGAAGTCAATGCTGGAAGGATTGGGCTAACGCTAGTAGTAGCTGGAATGGTGGGCTCTATTCTTTGTGGCTTATGGCTGGATTATACTAAAACATACAAACAGACTACTCTGATAGTTTATATTTTGTCTTTTATTGGAATGGTTATCTTTACTTTCACATTGGACCTTAGATATATTATCATCGTGTTTGTTACTGGAGGGGTGCTTGGCTTCTTCATGACTGGTTACCTCCCTTTGGGTTTTGAATTTGCTGTTGAAATCACTTACCCTGAATCTGAAGGTACTTCATCTGGTCTTCTTAATGCTTCTGCACAGATATTTGGAATTTTGTTCACATTGGCTCAAGGAAAGCTCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Veronica Fiorito et al.
Antioxidants & redox signaling, 23(18), 1410-1423 (2015-06-13)
The maintenance of heme homeostasis, mucosa cell renewal, and redox environment in the intestine is essential to permit digestion, absorption, cell proliferation, cell apoptosis, and immune response and to avoid the development of gut disorders. The feline leukemia virus, subgroup