Merck
EHU017801
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CNTNAP1
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGGTCAACTGGTCAACCTGACTCTGGTGGAGGGCCGGCGGCTTGGATTCTATGCTGAGGTCCTCTTTGATACATGTGGCATCACTGATAGGTGCAGCCCTAACATGTGTGAGCATGATGGACGCTGCTACCAGTCTTGGGATGACTTCATTTGCTACTGCGAACTGACGGGCTACAAGGGAGAGACCTGCCACACACCTTTGTATAAGGAATCCTGTGAGGCTTATCGGCTCAGTGGGAAAACTTCTGGAAACTTCACCATTGATCCTGATGGCAGTGGCCCCCTGAAGCCATTTGTAGTGTACTGTGATATCCGAGAGAACCGAGCGTGGACAGTTGTGCGGCATGACAGGCTGTGGACAACTCGAGTGACAGGTTCCAGCATGGAGCGGCCATTCCTGGGGGCTATCCAGTACTGGAATGCATCCTGGGAGGAAGTCAGTGCCCTTGCCAATGCTTCCCAGCATTGTGAACAGTGGATCGAGTTCTCCTGCTACAATTCCCG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU011301EHU031341EHU043621
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... CNTNAP1(8506), CNTNAP1(8506)
Gene Information
human ... ENC1(8507), ENC1(8507)
Gene Information
human ... DGKE(8526), DGKE(8526)
Gene Information
human ... ITGA8(8516), ITGA8(8516)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000108797
Ensembl | human accession no.
ENSG00000171617
Ensembl | human accession no.
ENSG00000153933
Ensembl | human accession no.
ENSG00000077943
NCBI accession no.
NM_003632
NCBI accession no.
NM_003633
NCBI accession no.
NM_003647
NCBI accession no.
NM_003638
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wei-Dong Zhao et al.
Nature communications, 9(1), 2296-2296 (2018-06-14)
Escherichia coli is the leading cause of neonatal Gram-negative bacterial meningitis, but the pathogenesis of E. coli meningitis remains elusive. E. coli penetration of the blood-brain barrier (BBB) is the critical step for development of meningitis. Here, we identify Caspr1
Wenlong Zhang et al.
Theranostics, 10(7), 3000-3021 (2020-03-21)
Rationale: Contactin-associated protein-like 4 (CNTNAP4) belongs to the neurexin superfamily and has critical functions in neurological development and synaptic function. Loss of CNTNAP4 in interneurons has been linked to autism, schizophrenia, and epilepsy. CNTNAP4 is also highly enriched in dopaminergic