Merck
EHU017041
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PSD4
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTCCAGCCTGACATTCACCTGACTTCTGCAGAACATGAGAATCTGAGGACACCGATGAACTCTTCTTGGCTTCCTGGGAGCCCTATGCCCCAAGCACAGTCCCCAGAGGAAGGCCAGAGACCACCAGCTGGAGACAAGCTAGCTAATGGCGTCAGGAACAACAAGGTAGCCTGGAACTTGGCCTCACGCCTCTATCGCCTGGAGGGCTTCCGGAAGTCTGAAGTGGCTGCCTACCTGCAGAAGAACAATGACTTTAGCAGGGCTGTGGCTGAGGAGTACCTGTCCTTCTTCCAGTTTGGAGGCCAGAGTCTGGACCGAGCCCTCCGGAGCTTCCTCCAGGCCTTGGTGCTCAGTGGGGAGACTCAGGAACGGGAGCGAATCCTCTACCAGTTCTCCAGACGCTTCCACCATTGCAATCCGGGGATCTTCCCCTCAGTAGATTCTGTACACACCTTGACATGTGCAATCATGCTGCTTAACACGGACCTGCATGGACAGAACATTGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martina Zobel et al.
The Journal of cell biology, 217(9), 3161-3182 (2018-08-01)
The endocytic protein NUMB has been implicated in the control of various polarized cellular processes, including the acquisition of mesenchymal migratory traits through molecular mechanisms that have only been partially defined. Here, we report that NUMB is a negative regulator