Merck
EHU016691
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RASA2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTGTATGCCAGCAGCTTGTTGTACACATCAAGGCATGCCATGGGTTGCCTCTCATAAATGGCCAAAGCTGTGACCCTTATGCAACAGTTTCTCTAGTGGGCCCTTCTAGGAATGACCAAAAGAAGACAAAAGTAAAGAAGAAAACAAGCAATCCGCAGTTTAATGAAATCTTTTATTTTGAGGTAACCAGATCCAGTAGTTACACCAGAAAGTCCCAGTTCCAGGTAGAAGAGGAGGACATTGAAAAGCTAGAAATCAGGATCGACTTGTGGAACAATGGAAACCTAGTCCAAGATGTTTTCCTAGGTGAGATTAAGGTTCCTGTGAACGTATTAAGAACTGATTCCTCTCATCAAGCCTGGTACTTGCTACAGCCAAGAGACAATGGAAACAAGTCATCCAAAACTGATGACCTGGGGTCTCTTC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Peng-Chieh Chen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(31), 11473-11478 (2014-07-23)
Noonan syndrome (NS) is a relatively common genetic disorder, characterized by typical facies, short stature, developmental delay, and cardiac abnormalities. Known causative genes account for 70-80% of clinically diagnosed NS patients, but the genetic basis for the remaining 20-30% of