Merck
EHU016271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human JAM3
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AAATGACCGCAAGGAAATTGATGAGATTGTGATCGAGTTAACTGTGCAAGTGAAGCCAGTGACCCCTGTCTGTAGAGTGCCGAAGGCTGTACCAGTAGGCAAGATGGCAACACTGCACTGCCAGGAGAGTGAGGGCCACCCCCGGCCTCACTACAGCTGGTATCGCAATGATGTACCACTGCCCACGGATTCCAGAGCCAATCCCAGATTTCGCAATTCTTCTTTCCACTTAAACTCTGAAACAGGCACTTTGGTGTTCACTGCTGTTCACAAGGACGACTCTGGGCAGTACTACTGCATTGCTTCCAATGACGCAGGCTCAGCCAGGTGTGAGGAGCAGGAGATGGAAGTCTATGACCTGAACATTGGCGGAATTATTGGGGGGGTTCTGGTTGTCCTTGCTGTACTGGCCCTGATCACGTTGGGCATCTGCTGTGCATACAGACGTGGCTACTTCATCAACAATAAACAGGATGGAGAAAGTTACAAGAACCCAGGGAAACCAGAT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xudong Li et al.
International journal of molecular medicine, 42(5), 2923-2929 (2018-09-19)
As a common type of renal cancer, renal cell carcinoma (RCC) has a high annual mortality rate. The incidence of RCC has been increasing in China and worldwide. A large number cases of RCC are diagnosed at late stages, often
SongNan Hao et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(6), 5675-5687 (2014-03-04)
This study aims to investigate lymphatic metastasis-related genes in non-small cell lung carcinomas (NSCLC). NSCLC tissue was analyzed for expression of junctional adhesion molecule-C (JAM-C) protein. Our data revealed novel associations between JAM-C overexpression in primary tumors and lymphatic microvessel
Matina Economopoulou et al.
Thrombosis and haemostasis, 114(6), 1241-1249 (2015-08-28)
In proliferative retinopathies, like proliferative diabetic retinopathy and retinopathy of prematurity (ROP), the hypoxia response is sustained by the failure of the retina to revascularise its ischaemic areas. Non-resolving retina ischaemia/hypoxia results in upregulation of pro-angiogenic factors and pathologic neovascularisation