Merck
EHU013081
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HES1
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGTGCTGATAACAGCGGAATCCCCCGTCTACCTCTCTCCTTGGTCCTGGAACAGCGCTACTGATCACCAAGTAGCCACAAAATATAATAAACCCTCAGCACTTGCTCAGTAGTTTTGTGAAAGTCTCAAGTAAAAGAGACACAAACAAAAAATTCTTTTTCGTGAAGAACTCCAAAAATAAAATTCTCTAGAGATAAAAAAAAAAAAAAAAGGAAAATGCCAGCTGATATAATGGAGAAAAATTCCTCGTCCCCGGTGGCTGCTACCCCAGCCAGTGTCAACACGACACCGGATAAACCAAAGACAGCATCTGAGCACAGAAAGTCATCAAAGCCTATTATGGAGAAAAGACGAAGAGCAAGAATAAATGAAAGTCTGAGCCAGCTGAAAACACTGATTTTGGATGCTCTGAAGAAAGATAGCTCGCGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jiadi Wen et al.
Orphanet journal of rare diseases, 8, 100-100 (2013-07-11)
Rare, recurrent genomic imbalances facilitate the association of genotype with abnormalities at the "whole body" level. However, at the cellular level, the functional consequences of recurrent genomic abnormalities and how they can be linked to the phenotype are much less
Xiaoping Du et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 26(5), 1313-1326 (2018-04-24)
Deafness is commonly caused by the irreversible loss of mammalian cochlear hair cells (HCs) due to noise trauma, toxins, or infections. We previously demonstrated that small interfering RNAs (siRNAs) directed against the Notch pathway gene, hairy and enhancer of split 1
Ethan V Abel et al.
PloS one, 9(3), e91983-e91983 (2014-03-22)
Pancreatic cancer stem cells (CSCs) represent a small subpopulation of pancreatic cancer cells that have the capacity to initiate and propagate tumor formation. However, the mechanisms by which pancreatic CSCs are maintained are not well understood or characterized. Expression of
C-R Pradeep et al.
Oncogene, 31(7), 907-917 (2011-07-12)
A large fraction of ductal carcinoma in situ (DCIS), a non-invasive precursor lesion of invasive breast cancer, overexpresses the HER2/neu oncogene. The ducts of DCIS are abnormally filled with cells that evade apoptosis, but the underlying mechanisms remain incompletely understood.
G Fiaschetti et al.
British journal of cancer, 110(3), 636-647 (2013-12-19)
microRNA-9 is a key regulator of neuronal development aberrantly expressed in brain malignancies, including medulloblastoma. The mechanisms by which microRNA-9 contributes to medulloblastoma pathogenesis remain unclear, and factors that regulate this process have not been delineated. Expression and methylation status