Merck
EHU012511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ST14
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACGTCCTGCTCATCACACTGATAACCAACACTGAGCGGCGGCATCCCGGCTTTGAGGCCACCTTCTTCCAGCTGCCTAGGATGAGCAGCTGTGGAGGCCGCTTACGTAAAGCCCAGGGGACATTCAACAGCCCCTACTACCCAGGCCACTACCCACCCAACATTGACTGCACATGGAACATTGAGGTGCCCAACAACCAGCATGTGAAGGTGCGCTTCAAATTCTTCTACCTGCTGGAGCCCGGCGTGCCTGCGGGCACCTGCCCCAAGGACTACGTGGAGATCAACGGGGAGAAATACTGCGGAGAGAGGTCCCAGTTCGTCGTCACCAGCAACAGCAACAAGATCACAGTTCGCTTCCACTCAGATCAGTCCTACACCGACACCGGCTTCTTAGCTGAATACCTCTCCTACGACTCCAGTGACCCATG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chuan-Jin Wu et al.
The Journal of clinical investigation, 127(2), 623-634 (2017-01-18)
Congenital tufting enteropathy (CTE) is a severe autosomal recessive human diarrheal disorder with characteristic intestinal epithelial dysplasia. CTE can be caused by mutations in genes encoding EpCAM, a putative adhesion molecule, and HAI-2, a cell surface protease inhibitor. A similar
Chuan-Jin Wu et al.
Cells, 9(4) (2020-04-25)
The homologs EpCAM and TROP2, which both interact with claudin-1 and claudin-7, are frequently coexpressed in epithelia including skin. Intestine uniquely expresses high levels of EpCAM but not TROP2. We previously identified EpCAM as a substrate of the membrane-anchored protease
Makiko Kawaguchi et al.
The American journal of pathology, 185(6), 1610-1623 (2015-04-07)
Hepatocyte growth factor activator inhibitor type 1 (HAI-1; official symbol SPINT1) is a membrane-associated serine proteinase inhibitor abundantly expressed in epithelial tissues. Genetically engineered mouse models demonstrated that HAI-1 is critical for epidermal function, possibly through direct and indirect regulation