Merck
EHU011481
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PROM1
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTCGGAAACTGGCAGATAGCAATTTCAAGGACTTGCGAACTCTCTTGAATGAAACTCCAGAGCAAATCAAATATATATTGGCCCAGTACAACACTACCAAGGACAAGGCGTTCACAGATCTGAACAGTATCAATTCAGTGCTAGGAGGCGGAATTCTTGACCGACTGAGACCCAACATCATCCCTGTTCTTGATGAGATTAAGTCCATGGCAACAGCGATCAAGGAGACCAAAGAGGCGTTGGAGAACATGAACAGCACCTTGAAGAGCTTGCACCAACAAAGTACACAGCTTAGCAGCAGTCTGACCAGCGTGAAAACTAGCCTGCGGTCATCTCTCAATGACCCTCTGTGCTTGGTGCATCCATCAAGTGAAACCTGCAACAGCATCAGATTGTCTCTAAGCCAGCTGAATAGCAACCCTGAACTGAGGCAGCTTCCACCCGTGGATGCAGAACTTGACAACGTTAATAACGTTCTTAGGACAGATTTGGATGGCCTGGTCCAACAGGGCTATCAATCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jong Woo Park et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-12)
The pharmacological effects of BST204-a fermented ginseng extract-on several types of cancers have been reported. However, the effects of ginseng products or single ginsenosides against cancer stem cells are still poorly understood. In this study, we identified the anti-tumorigenic and
Yanli Jin et al.
BMC cancer, 15, 226-226 (2015-04-18)
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is a heterogeneous group of malignant disorders derived from B- or T-cell lymphoid progenitor cells. ALL often is refractory to or relapses after treatment; thus, novel targeted therapy for ALL is urgently needed. In the present
Liang-Yu Lin et al.
Cardiovascular diabetology, 13, 111-111 (2014-07-17)
Circulating endothelial progenitor cells (EPCs) reflect endothelial repair capacity and may be a significant marker for the clinical outcomes of cardiovascular disease. While some high-dose statin treatments may improve endothelial function, it is not known whether different statins may have
Hideki Izumi et al.
Scientific reports, 9(1), 2236-2236 (2019-02-21)
CD133 is a transmembranous protein that mainly localises to the plasma membrane in haematopoietic and neural stem cells as well as cancer stem cells. Although CD133 also localises to the cytoplasm, the mechanism of action and function of cytoplasmic CD133
Yvonne Diener et al.
Scientific reports, 5, 17184-17184 (2015-11-26)
Modulation of gene expression is a useful tool to study the biology of haematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs) and might also be instrumental to expand these cells for therapeutic approaches. Most of the studies so far have employed stable