Merck
EHU010821
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RASA3
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ATATGCCAGAGCCACAAACCCTGTGAAATCGACCCTGTGAAGTTGAAAGACGGAGAAAACCTTGAAAACAACATGGAGAACCTACGGCAGTATGTGGACCGCGTCTTCCACGCCATCACTGAGTCTGGGGTGAGCTGCCCGACCGTCATGTGTGACATCTTCTTCTCCCTCCGGGAGGCGGCGGCCAAGCGCTTCCAGGATGACCCGGACGTCAGGTACACTGCAGTGAGCAGCTTCATCTTCCTGAGGTTCTTTGCGCCCGCCATTCTCTCCCCCAACCTCTTCCAGCTCACGCCGCACCACACGGACCCCCAGACGTCCAGGACGCTGACATTGATCTCCAAGACCGTTCAGACCCTCGGCAGCCTGTCCAAGTCCAAATCTGCGAGTTTTAAGGAGTCCTACATGGCTACATTTTATGAATTCTTCAATGAGCAGAAATATGCTGATGCGGTGAAGAACTTCTTGGATCTGATTTCGTCCTCGGGGAGAAGAGACCCCAAGAGTGTTGAGCAGCCCAT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aditi Qamra et al.
Cancer discovery, 7(6), 630-651 (2017-03-23)
Promoter elements play important roles in isoform and cell type-specific expression. We surveyed the epigenomic promoter landscape of gastric adenocarcinoma, analyzing 110 chromatin profiles (H3K4me3, H3K4me1, H3K27ac) of primary gastric cancers, gastric cancer lines, and nonmalignant gastric tissues. We identified