Merck
EHU010251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PCDH10
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCAAGACCGACCTGATGTTTCTTAAGCCCTGCAGCCCTTCGCGGAGTACGGACACTGAGCACAACCCCTGCGGGGCCATCGTCACCGGTTACACCGACCAGCAGCCTGATATCATCTCCAACGGAAGCATTTTGTCCAACGAGACTAAACACCAGCGAGCAGAGCTCAGCTATCTAGTTGACAGACCTCGCCGAGTTAACAGTTCTGCATTCCAGGAAGCCGACATAGTAAGCTCTAAGGACAGTGGTCATGGAGACAGTGAACAGGGAGATAGTGATCATGATGCCACCAACCGTGCCCAGTCAGCTGGTATGGATCTCTTCTCCAATTGCACTGAGGAATGTAAAGCTCTGGGCCACTCAGATCGGTGCTGGATGCCTTCTTTTGTCCCTTCTGATGGACGCCAGGCTGCTGATTATCGCAGCAATCTGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ying Li et al.
International journal of molecular medicine, 29(4), 704-710 (2012-01-17)
Protocadherin-10 (PCDH10) which is located at 4q28.3, is a member of the cadherin superfamily of cell adhesion molecules. PCDH10 is broadly expressed in normal adult, but nearly undetectable in multiple myeloma (ΜΜ) tissues and cell lines. Its promoter methylation was