Merck
EHU009781
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NRIP1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CGGAAGAGGCTGTCTGATTCTATCATGAATTTAAACGTAAAGAAGGAAGCTTTGCTAGCTGGCATGGTTGACAGTGTGCCTAAAGGCAAACAGGATAGCACATTACTGGCCTCTTTGCTTCAGTCATTCAGCTCTAGGCTGCAGACTGTTGCTCTGTCACAACAAATCAGGCAGAGCCTCAAGGAGCAAGGATATGCCCTCAGTCATGATTCTTTAAAAGTGGAGAAGGATTTAAGGTGCTATGGTGTTGCATCAAGTCACTTAAAAACTTTGTTGAAGAAAAGTAAAGTTAAAGATCAAAAGCCTGATACGAATCTTCCTGATGTGACTAAAAACCTCATCAGAGATAGGTTTGCAGAGTCTCCTCATCATGTTGGACAAAGTGGAACAAAGGTCATGAGTGAACCGTTGTCATGTGCTGCAAGATTACAGGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hongying Piao et al.
The journal of physiological sciences : JPS, 67(1), 141-150 (2016-03-28)
Estrogen withdrawal following menopause results in an increase of osteoclasts formation and bone resorption, which is one of the most important mechanisms of postmenopausal osteoporosis. Recently, growing evidence has suggested that receptor-interacting protein 140 was implicated in estrogen-regulated metabolic disease
X F Ni et al.
Neoplasma, 65(6), 881-887 (2018-06-27)
Nuclear receptor interacting protein (NRIP1), also known as RIP140, is a transcriptional co-regulator required for the maintenance of energy homeostasis and ovulation. Although several studies have identified roles for NRIP1 in various cell processes, the biological functions of NRIP1 in
J You et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 220(1), 58-71 (2016-09-11)
The transcriptional cofactor receptor-interacting protein 140 (RIP140) is known as a deleterious regulator of cardiac mitochondrial function and energy metabolic homeostasis. This study revealed that RIP140 repressed Sirtuin 3 (SIRT3), a mitochondrial deacetylase that plays an important role in regulating