Merck
EHU009611
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FGF2
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGAGCGACCCTCACATCAAGCTACAACTTCAAGCAGAAGAGAGAGGAGTTGTGTCTATCAAAGGAGTGTGTGCTAACCGTTACCTGGCTATGAAGGAAGATGGAAGATTACTGGCTTCTAAATGTGTTACGGATGAGTGTTTCTTTTTTGAACGATTGGAATCTAATAACTACAATACTTACCGGTCAAGGAAATACACCAGTTGGTATGTGGCACTGAAACGAACTGGGCAGTATAAACTTGGATCCAAAACAGGACCTGGGCAGAAAGCTATACTTTTTCTTCCAATGTCTGCTAAGAGCTGATTTTAATGGCCACATCTAATCTCATTTCACATGAAAGAAGAAGTATATTTTAGAAATTTGTTAATGAGAGTAAAAGAAAATAAATGTGTATAGCTCAGTTTGGATAATTGGTCAAACAATTTTTTATCCAGTAGTAAAATATGTAACCATTGTCCCAGTAAAGAAAAATAACAAAAGTTGTAAAATGTATATTCTCCCTTTTATATTGCATCTGCTGTTACCCAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Z-F Chen et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 24(12), 6707-6715 (2020-07-08)
This study was designed to investigate whether microRNA-936 can be involved in the development of gastric cancer (GCa) by down-regulating FGF2 expression and activating the phosphatidylinositol 3-kinase/protein kinase B (P13K/Akt) signaling pathway. Quantitative polymerase chain reaction (qPCR) was carried out
Jingzhe Yang et al.
The Journal of surgical research, 259, 261-270 (2020-11-10)
Keloid is a benign fibroproliferative tumor of the skin caused by abnormal wound healing process after skin injury. Long noncoding RNAs have been reported to be involved in the development of keloid. However, the role and mechanism of nuclear enriched
Xiaori Huang et al.
Oncology letters, 17(3), 3425-3431 (2019-03-15)
Increasing number of microRNAs (miRNAs) have been reported to play an important role in the development and progression of non-small cell lung cancer (NSCLC). In particular, microRNA-497-5p (miR-497-5p) has been proposed as a tumor suppressor miRNA in human cancers. However
Yantao Han et al.
Cell biology international, 41(12), 1296-1306 (2017-08-10)
Vascular smooth muscle cell (VSMC) proliferation is a major contributor to atherosclerosis. This study investigated the inhibitory effects of oleanolic acid (OA) against oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL)-induced VSMC proliferation in A7r5 cells and explored underlying molecular mechanism. The cell proliferation
Long He et al.
Journal of cancer research and therapeutics, 14(7), 1519-1524 (2018-12-28)
The objective of the study is to investigate the role of basic fibroblast growth factor (bFGF) in sensitivity to cisplatin in non-small cell lung cancer (NSCLC) A549 cells and its effect on the stemness characteristics of NSCLC cells, revealing possible