Wichtige Dokumente
EHU007581
MISSION® esiRNA
targeting human EXT1
Größe auswählen
€ 197,00
Größe auswählen
About This Item
€ 197,00
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CACAAGGATTCTCGCTGTGACAGAGACAACACCGAGTATGAGAAGTATGATTATCGGGAAATGCTGCACAATGCCACTTTCTGTCTGGTTCCTCGTGGTCGCAGGCTTGGGTCCTTCAGATTCCTGGAGGCTTTGCAGGCTGCCTGCGTCCCTGTGATGCTCAGCAATGGATGGGAGTTGCCATTCTCTGAAGTGATTAATTGGAACCAAGCTGCCGTCATAGGCGATGAGAGATTGTTATTACAGATTCCTTCTACAATCAGGTCTATTCATCAGGATAAAATCCTAGCACTTAGACAGCAGACACAATTCTTGTGGGAGGCTTATTTTTCTTCAGTTGAGAAGATTGTATTAACTACACTAGAGATTATTCAGGACAGAATATTCAAGCACATATCACGTAACAGTTTAATATGGAACAAACATCCTGGAGGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... EXT1(2131) , EXT1(2131)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)