Merck
EHU006291
MISSION® esiRNA
targeting human TMEM255B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
20 μG
€ 212,00
50 μG
€ 382,00
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGACGTCGCTCTGGTTTGTGGGGTCTCTGCTGCTGGTGTCCGTCCTCATAGTCACCGTCGGGCTGGCTGCCACCACCAGGACGGAGAATGTGACCGTTGGGGGCTACTACCCAGGGATCATTCTCGGCTTTGGATCTTTCTTAGGAATTATTGGCATCAACTTGGTGGAGAATAGAAGGCAAATGCTGGTGGCAGCGATCGTGTTTATCAGTTTTGGCGTGGTGGCCGCCTTCTGCTGCGCCATCGTGGACGGCGTATTTGCAGCACAGCACATTGAACCGAGGCCCCTCACCACGGGAAGATGCCAGTTTTACTCCAGTGGGGTGGGGTACTTGTACGATGTCTACCAGACAGAGGTCACCTGTCACTCCCTGGACGGCAAGTGCCAGCTGAAGGTGAGAAGCAACACCTGTTACTGCTGTGACCTCTATGCCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU026361EHU046901EHU123841
Ensembl | human accession no.
ENSG00000184497
Ensembl | human accession no.
ENSG00000125355
Ensembl | human accession no.
ENSG00000185798
Ensembl | human accession no.
ENSG00000182853
Gene Information
human ... TMEM255B(348013), FAM70B(348013)
Gene Information
human ... TMEM255A(55026), FAM70A(55026)
Gene Information
human ... WDR53(348793), WDR53(348793)
Gene Information
human ... VMO1(284013), VMO1(284013)
esiRNA cDNA target sequence
AAGACGTCGCTCTGGTTTGTGGGGTCTCTGCTGCTGGTGTCCGTCCTCATAGTCACCGTCGGGCTGGCTGCCACCACCAGGACGGAGAATGTGACCGTTGGGGGCTACTACCCAGGGATCATTCTCGGCTTTGGATCTTTCTTAGGAATTATTGGCATCAACTTGGTGGAGAATAGAAGGCAAATGCTGGTGGCAGCGATCGTGTTTATCAGTTTTGGCGTGGTGGCCGCCTTCTGCTGCGCCATCGTGGACGGCGTATTTGCAGCACAGCACATTGAACCGAGGCCCCTCACCACGGGAAGATGCCAGTTTTACTCCAGTGGGGTGGGGTACTTGTACGATGTCTACCAGACAGAGGTCACCTGTCACTCCCTGGACGGCAAGTGCCAGCTGAAGGTGAGAAGCAACACCTGTTACTGCTGTGACCTCTATGCCTG
esiRNA cDNA target sequence
CCAGGACCCAGAATGTGACTGTAGGAGGTTATTACCCCGGAGTTATTCTCGGCTTTGGATCGTTCCTTGGAATCATTGGATCAAACCTTATTGAGAACAAAAGGCAGATGCTGGTGGCTTCTATCGTGTTTATCAGCTTTGGTGTGATTGCGGCTTTTTGTTGTGCCATAGTTGACGGGGTCTTTGCTGCCAGACACATTGATCTGAAACCACTCTACGCTAACCGGTGCCATTATGTTCCCAAGACATCACAGAAGGAAGCTGAGGAGGTCATAAGTTCCTCAACCAAAAATTCTCCTTCCACGAGGGTTATGAGGAACCTTACCCAGGCAGCTAGAGAGGTTAACTGCCCTCACCTCAGCCGTGAATTCTGCACACCTCGCATCCGGGGCAACACCTGCTTCTGCTGTGACCTCTACAACTGTGGCAACCGGGTGGAGATCACTGGTGGGTACTACGAATACATCGATGTCAGCAGTTGCCAAGA
esiRNA cDNA target sequence
CTGCTCCTCAGTGGCTTTTCGGCCTCAGAGGCCTCAGAGCCTGGTGTCATGTGGACTGGATATGCAGGTGATGCTGTGGAGTCTTCAAAAAGCCCGACCACTCTGGATTACAAATTTACAGGAGGATGAAACAGAAGAAATGGAAGGCCCACAGTCACCTGGTCAGCTCTTAAACCCTGCCCTAGCCCATTCTATCTCTGTGGCTTCGTGTGGTAATATTTTTAGTTGTGGTGCAGAAGATGGTAAGGTTCGAATCTTTCGGGTGATGGGAGTTAAGTGTGAACAGGAACTGGGATTTAAGGGCCACACTTCAGGGGTATCCCAGGTCTGCTTTCTCCCAGAATCCTATTTGCTGCTTACTGGAGGGAATGATGGGAAGATCACGTTGTGGGATGCAAACAGTG
esiRNA cDNA target sequence
GACGACACTGCACTGAATGGGATCAGGCTGCACTGCGCGCGCGGGAACGTCCTAGGCAATACGCACGTGGTAGAGTCCCAGTCTGGAAGCTGGGGCGAATGGAGTGAGCCGCTGTGGTGTCGCGGCGGCGCCTACCTAGTGGCTTTCTCGCTTCGCGTGGAGGCACCCACGACCCTCGGTGACAACACAGCAGCGAACAACGTGCGCTTCCGCTGTTCAGACGGCGAGGAACTGCAGGGGCCTGGGCTGAGCTGGGGAGACTTTGGAGACTGGAGTGACCATTGCCCCAAGGGCGCGTGCGGCCTGCAGACCAAGATCCAGGGACCTAGAGGCCTCGGCGATGACACTGCGCTGAACGACGCGCGCTTATTCTGCTGCCGCAGTTGAACGGCGCCGCCGCCGCCGCTCTCTCCCGGGCCAGGAGGCTAGTCCCACCTC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_182614
NCBI accession no.
NM_001104544
NCBI accession no.
NM_182627
NCBI accession no.
NM_001144939
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions