Merck
EHU005981
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EPS8
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGAATGGCTACGGATCATCACCTACCTTTTCCCAGACGGACAGAGAACATGGTTCAAAAACAAGTGCAAAGGCCCTTTATGAACAAAGGAAGAATTATGCACGGGACAGTGTCAGCAGTGTGTCAGATATATCTCAATACCGTGTTGAACACTTGACTACCTTTGTCCTGGATCGGAAAGATGCTATGATCACTGTTGATGATGGAATAAGGAAATTGAAATTGCTTGATGCCAAGGGCAAAGTGTGGACTCAAGATATGATTCTTCAAGTGGATGACAGAGCTGTGAGCCTGATTGATTTAGAATCAAAGGCAAGTAATGAACTGGAGAATTTTCCTTTAAACACAATCCAGCACTGCCAAGCTGTGATGCATTCATGCAGCTATGATTCAGTTCTTGCACTGGTGTGCAAAGAGCCAACCCAGAACAAGCCAGAT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jieyun Zhang et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 52(3), 259-267 (2020-03-10)
Tumor metastasis is the main cause of treatment failure and death in patients with late stage of gastric cancer (GC). Studies showed that microRNAs (miRNAs) are important regulators in the process of tumor metastasis. In this study, we used miRNA
Haruhi Fukuhisa et al.
Journal of human genetics, 64(6), 521-534 (2019-03-13)
Our ongoing analyses identifying dysregulated microRNAs (miRNAs) and their controlled target RNAs have shed light on novel oncogenic pathways in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). The PDAC miRNA signature obtained by RNA sequencing showed that both strands of pre-miR-130b (miR-130b-5p, the
Huifang Lu et al.
Molecular medicine reports, 14(6), 4999-5006 (2016-11-15)
Epidermal growth factor receptor pathway substrate 8 (EPS8) is critical in the proliferation, progression and metastasis of solid and hematological types of cancer, and thus constitutes an ideal target for cancer immunotherapy. The present study aimed to identify human leukocyte antigen
Quan Yuan et al.
International journal of pharmaceutics, 557, 178-181 (2019-01-01)
We developed polyamidoamine dendrimers conjugated with epidermal growth factor (EGF) for use in receptor-mediated delivery of therapeutics to cancer cells. Here, we demonstrate the utility of this approach to inhibit proliferation and migration of head and neck squamous carcinoma cells
Elisa Cappellini et al.
Life sciences, 131, 30-36 (2015-04-22)
Eps8 is an actin-binding protein which has been proposed as a regulator of cancer cell motility and invasion. However, nothing much is known about its contribution to the invasive properties of endothelial cells (ECs), and more generally to angiogenesis. Expression