Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 |
50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 378,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCCTGTGGAAGAATGAAGGATTCTTTCTGAACTACCTTTTTTCGGGAATGGATGATGATGGTATGGAATCCAGATTCAATCCCAGTGTGTTCTTTCTAGATTTCTTGGTGGTGCCGCCCTCAAGGTATCGCCCAGTCAGTCGCCTAGGAGACCAGATGTTTACTAATGGCCAGACGGTGAACTTGCAGGCTGTCATGAAGGATGTAGTTCTGATTCGAAAACTTCTGGCATTGATGGCCCAAGAACAGAAGTTGCCAGAGGAAGTGGCCACACCCACTACAGATGAGGAAAAAGACTCTTTGATTGCTATTGACCGATCCTTTTTGAGTACACTTCCAGGCCAGTCCCTCATAGACAAACTTTACAACATTTGGATTCGCCTTCAGAGCCACGTCAATATTGTGTTTGATAGCGAGATGGACAAACTAATGATGGACAAGTACCCAGGCATTAGGCAGATCCTGGAGAAGAAAGAAGGCCTGTTCCGAAAACACATGATGGGAAAGCGAGTGGACTACGCTGCGCGCTCAGTCATCTGCCCAGACA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... POLR1A(25885)
General description
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description targeting human POLR1A | description targeting human BRMS1 | description targeting human BAMBI | description targeting human METTL21B |
| Gene Information human ... POLR1A(25885) | Gene Information human ... BRMS1(25855) | Gene Information human ... BAMBI(25805) | Gene Information human ... METTL21B(25895), FAM119B(25895) |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| esiRNA cDNA target sequence CCCTGTGGAAGAATGAAGGATTCTTTCTGAACTACCTTTTTTCGGGAATGGATGATGATGGTATGGAATCCAGATTCAATCCCAGTGTGTTCTTTCTAGATTTCTTGGTGGTGCCGCCCTCAAGGTATCGCCCAGTCAGTCGCCTAGGAGACCAGATGTTTACTAATGGCCAGACGGTGAACTTGCAGGCTGTCATGAAGGATGTAGTTCTGATTCGAAAACTTCTGGCATTGATGGCCCAAGAACAGAAGTTGCCAGAGGAAGTGGCCACACCCACTACAGATGAGGAAAAAGACTCTTTGATTGCTATTGACCGATCCTTTTTGAGTACACTTCCAGGCCAGTCCCTCATAGACAAACTTTACAACATTTGGATTCGCCTTCAGAGCCACGTCAATATTGTGTTTGATAGCGAGATGGACAAACTAATGATGGACAAGTACCCAGGCATTAGGCAGATCCTGGAGAAGAAAGAAGGCCTGTTCCGAAAACACATGATGGGAAAGCGAGTGGACTACGCTGCGCGCTCAGTCATCTGCCCAGACA | esiRNA cDNA target sequence AGGAGAGCTCCGAGATGGATGATGAGGACTATGAGCGACGCCGCAGCGAGTGTGTCAGTGAGATGCTGGACCTAGAGAAGCAGTTCTCGGAGCTAAAGGAGAAGTTGTTCAGGGAACGACTGAGTCAGCTGCGGTTGCGGCTGGAGGAAGTGGGGGCTGAGAGAGCCCCTGAATACACGGAGCCCCTTGGGGGGCTGCAGCGGAGCCTCAAGATTCGCATTCAGGTGGCAGGGATCTACAAGGGCTTCTGTCTGGATGTGATCAGGAATAAGTACGAATGTGAGCTGCAGGGAGCCAAACAGCACCTGGAGAGTGAGAAGCTGCTGCTCTATGACACGCTGCAGGGGGAGCTGCAGGAGCGGATCCAGAGGCTGGAGGAGGACCGCCAGAGCCTGGACCTCAGCTCTGAATGGTGGGATGACAAACTGCACGCCAGAGGCAGCTCCAGGTCTTGGGACTCCCTGCCGCCCAGCAAGAGGAAGAAGGCACCTCTGGTTTCTGGCCCATACATCGTGTACATGCTTCAAGAGATCGACATCCTGGAGGACTG | esiRNA cDNA target sequence CCAAAGGTGAAATTCGATGCTACTGTGATGCTGCCCACTGTGTAGCCACTGGTTATATGTGTAAATCTGAGCTCAGCGCCTGCTTCTCTAGACTTCTTGATCCTCAGAACTCAAATTCCCCACTCACCCATGGCTGCCTGGACTCTCTTGCAAGCACGACAGACATCTGCCAAGCCAAACAGGCCCGAAACCACTCTGGCACCACCATACCCACATTGGAATGCTGTCATGAAGACATGTGCAATTACAGAGGGCTGCACGATGTTCTCTCTCCTCCCAGGGGTGAGGCCTCAGGACAAGGAAACAGGTATCAGCATGATGGTAGCAGAAACCTTATCACCAAGGTGCAGGAGCTGACTTCTTCCAAAGAGTTGTGGTTCCGGGCAGCGGTCATTGCCGTGCCCATTGCTGGAGGGCTGATTTTAGTGTTGCTTATTATGTTGGCCCTGAGGATGCTTCGAAGTGAAAATAAGAGGCTGCAGGATCAGCGGCAACAGATGCTCTCCCGTTTGCACTACAGCTTTCACGG | esiRNA cDNA target sequence GAACAAGCTCCTCTGCTTGGTACTTAGTCTGTGTCCATGTGATCCAAAATTACCTTCCTATTGCATTTCCTACTCCTTTGCTACGTGTATTGGACCTCTGGCCAAATTACAAAAGATGTACTCTTTGTTCTCTAAAACCACACTAAAGTTTTCTGACTTCTTTCACACTCTTTATGATAATCCTCTGCCTGAAAGGCTATTGCCACCTGTCAAAATCTTCATTATTCTTTGCCTCTTTCCTGAGCCTCTTGCTTGAATGTGATTTCTTTCTCCCTGAGACCCATAAGGTTCATCTTATGGGACCTTAATTTGTCTTGCATGGACATTTGTGATTCTCATTTTCTCACCATTAAATTACCTTGGAGGGTAGGGCTGTGGTTTACTCCTGTCTAAACCCCTGAAGCCTAACACAGTTCCTGGCACACAAC |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?