Merck
EHU004551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human STS
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ATTCATGGCGGAAGTAATGGGATCTATAAAGGAGGAAAAGCAAACAACTGGGAAGGAGGTATCCGGGTTCCAGGCATCCTTCGTTGGCCCAGGGTGATACAGGCTGGCCAGAAGATTGATGAGCCCACTAGCAACATGGACATATTTCCTACAGTAGCCAAGCTGGCTGGAGCTCCCTTGCCTGAGGACAGGATCATTGATGGACGTGATCTGATGCCCCTGCTTGAAGGAAAAAGCCAACGCTCCGATCATGAGTTTCTCTTCCATTACTGCAACGCCTACTTAAATGCTGTGCGCTGGCACCCTCAGAACAGCACATCCATCTGGAAGGCCTTTTTCTTCACCCCCAACTTCAACCCCGTGGGTTCCAACGGATGCTTTGCCACACACGTGTGCTTCTGTTTCGGGAGTTATGTCACCCATCACGACCCACCTTTAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... STS(412) , STS(412)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hee-Jung Im et al.
Biomolecules & therapeutics, 20(6), 556-561 (2013-09-07)
Steroid sulfatase (STS) is responsiblefor the conversion of estrone sulfate to estrone that can stimulate growth in endocrine-dependent tumors such as prostate cancer. Although STS is considered as a therapeutic target for the estrogen-dependent diseases, cellular function of STS are
Cameron M Armstrong et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(22), 6064-6074 (2020-09-16)
Most patients with prostate cancer receiving enzalutamide or abiraterone develop resistance. Clinical evidence indicates that serum levels of dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) and biologically active DHEA remain in the high range despite antiandrogen treatment. The conversion of DHEAS into DHEA by
Amy M Gratton et al.
Placenta, 48, 72-79 (2016-11-23)
Preeclampsia is a serious complication of pregnancy affecting 5% of pregnancies. Our team identified 137 genes highly expressed in placenta relative to other human tissues. Here, we have explored a role for steroid sulfatase (STS) in preeclampsia by characterising STS
Mengxi Jiang et al.
Journal of hepatology, 64(1), 44-52 (2015-07-30)
Chronic inflammatory liver diseases are associated with estrogen excess and feminization in men, which is thought to be due to compromised liver function to break down estrogens. The goal of this study is to determine whether the inflammatory induction of