Merck
EHU004251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AKAP6
Größe auswählen
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
€ 197,00
50 μG
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 197,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GAAGACTCAGCGGCATCTCTAACAGAACTTAGCAGCAGTGACGAGCTCTCTCTTTGCTCAGAGGATATTGTGTTACACAAGAACAAGATCCCGGAATCGAATGCATCGTTCAGGAAGCGTCTGACTCGTTCAGTGGCTGATGAAAGCGATGTCAATGTCAGCATGATTGTTAATGTCTCTTGCACCTCTGCTTGCACTGATGATGAAGATGACAGCGACCTGCTCTCCAGCTCTACCCTTACCTTGACTGAAGAAGAGCTGTGCATCAAAGATGAGGATGACGACTCCAGTATTGCAACAGATGATGAAATTTATGAAGACTGCACCTTGATGTCAGGGCTAGACTACATAAAGAATGAATTACAGACCTGGATTAGGCCAAAATTGTCTTTGACAAGAGATAAGAAAAGGTGCAATGTCAGTGATGAGATGAAGGGCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sae-Won Lee et al.
Scientific reports, 5, 16523-16523 (2015-11-14)
Skeletal muscle regeneration occurs continuously to repair muscle damage incurred during normal activity and in chronic disease or injury. Herein, we report that A-kinase anchoring protein 6 (AKAP6) is important for skeletal myoblast differentiation and muscle regeneration. Compared with unstimulated