Merck
EHU003821
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AHNAK2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTGAGCACGTCTGGTTTTGAATGGTCGTCAAAGAAAGTTTCCATGTCTTCCTCTGAAATCGAAGGAAATGTTACATTCCATGAGAAGACTTCCACATTTCCCATTGTGGAATCTGTTGTTCATGAAGGTGATCTTCATGATCCATCTCGCGATGGTAACTTGGGGCTTGCTGTTGGAGAAGTTGGAATGGATTCGAAGTTTAAGAAACTGCATTTTAAAGTGCCCAAAGTTTCATTTTCTTCTACCAAAACTCCTAAAGATAGTTTAGTCCCAGGTGCAAAGTCTAGCATAGGTCTTTCCACGATTCCTTTATCATCTTCAGAATGCTCAAGTTTTGAATTACAACAGGTTTCGGCTTGTTCAGAGCCATCCATGCAGATGCCTAAGGTGGGTTTTGCTGGGTTTCCATCATCCCGGCTTGATCTCACTGGTCCTCACTTTGAATCTTCTATTCTCTCTCCCTGTGAGGATGTTACACTTACAAAATACCAGGTGACTGTTCCCAGAGCTGCCTTGGCCCCTGAGCTTGCTCTGGAAATTCCTTCTGGGTCTCAGGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shusen Zhang et al.
BioMed research international, 2020, 8571932-8571932 (2020-09-10)
Lung adenocarcinoma (LUAD), as the main subtype of lung cancer, is one of the common causes of cancer-related deaths worldwide. The AHNAK family is correlated with cell structure and migration, cardiac calcium channel signaling, and tumor metastasis. Previous studies showed